Merck
1.06392
Supelco
炭酸ナトリウム
anhydrous for analysis EMSURE® ISO
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
207-838-8
NACRES:
NA.21
認証
reag. ISO
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.9% dry basis (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
損失
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
溶解性
212.5 g/L
密度
2.53 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1100 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.002%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Enhancing Carbonate Content in Hydroxyapatites: Sodium carbonate is crucial in synthesizing carbonate-substituted hydroxyapatites, which are important materials in bone regeneration and dental applications. Recent research has focused on maximizing the carbonate content in these materials, highlighting the role of sodium carbonate in enhancing their structural and functional properties (Nowicki et al., Journal of Solid State Chemistry, 2021).
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
アナリシスノート
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99.9 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Silicate (as SiO₂): ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (300 °C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ISO
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Silicon (total) in drinking water - Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting