グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.5-100.5% (alkalimetric)
形状
solid
有効性
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
不純物
≤0.005% In methanol insoluble matter
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
49.2 g/L
密度
1.489 g/cm3 at 23 °C
かさ密度
400‑600 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- For the determination of the protein content of yogurt samples.
- In the proximate analysis of seaweed Caulerpa sp. samples.
特徴および利点
- Most extensive specifications worldwide
- Tested for up to 70 parameters
- Extraordinary purity
- Very low limiting values
- Greater accuracy and control of analyses
- Optimized for highly critical and demanding analyses
- Ideal for method development
- No interference or contamination due to unknown impurities
アナリシスノート
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (3.3 %, water): 3.8 - 4.8
Chloride (Cl): ≤ 0.0003 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 %
Solubility in ethanol: passes test
In methanol insoluble matter: ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Organic impurities: passes test
Nonvolatile with methanol: ≤ 0.05 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1001650000:
1001650500:
1001659025:
1001655000:
1001659050:
IN21001650500:
1001650100:
1001651000:
1001659012:
1001651008:
試験成績書(COA)