蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
3.5-6.0 (0.5 M in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Zr-Sn-Nb 合金の腐食挙動に対する LiOH 溶液中のホウ素含有量の影響:この研究では、水酸化リチウム溶液中のホウ素含有量の変化が、原子炉で一般的に使用される Zr-Sn-Nb 合金の耐食性にどのような影響を与えるかを調査しています。この研究結果は、ホウ酸がこれらの材料の長寿命化と安全性の向上に役立つ可能性を強調しています(Zhao et al., 2024)。
- GpEF1A:ホウ素恒常性に関与する Gypsophila perfoliata L. 由来の新規リジンメチルトランスフェラーゼ遺伝子:この研究では、植物におけるホウ素の調節に関与する新しい遺伝子が特定され、ホウ酸′が細胞の恒常性を維持する役割と、農業バイオテクノロジーにおける潜在的な応用に関する洞察が得られました(Akbudak et al., 2024)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B7660-1KG:4548173189420
B7660-VAR:
2530035:
B7660-500G:4548173189437
B7660-BULK:
B7660-100G:4548173189413