Merck
202738
Sigma-Aldrich
塩化バリウム
99.999% trace metals basis
別名:
Barium dichloride, Barium(2+) dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaCl2
CAS番号:
分子量:
208.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38050210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder and chunks
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
密度
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化バリウム(BaCl2)は、水溶性のイオン性化合物で、吸湿性を示します。毒重石として自然に見られ、また水酸化バリウムまたは炭酸バリウムから調製できます。
アプリケーション
BaCl2は、産業および検査室ベースのさまざまな用途に使用される重要な化合物です。他の用途としては、硫酸イオンの試験、色素合成および医薬分野での用途が挙げられます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202738-25G:4548173113821
202738-100G:4548173113814
202738-BULK:
202738-5G:4548173113838
202738-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Group 17 (H, F, Cl, Br, I) Alkaline Earth Compounds
Encyclopedia of the Alkaline Earth Compounds, 25-104 (2013)
Alginate-based microencapsulation of retinal pigment epithelial cell line for cell therapy
Wikstrom J, et al.
Biomaterials, 29(7), 869-876 (2008)
Role of M 3 receptor in aconitine/barium-chloride-induced preconditioning against arrhythmias in rats
Liu Y, et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 379(5), 511-515 (2009)
Francesca Boscolo Sesillo et al.
Cell reports, 26(3), 689-701 (2019-01-17)
Most human cancers originate from high-turnover tissues, while low-proliferating tissues, like skeletal muscle, exhibit a lower incidence of tumor development. In Duchenne muscular dystrophy (DMD), which induces increased skeletal muscle regeneration, tumor incidence is increased. Rhabdomyosarcomas (RMSs), a rare and
Anne R Crecelius et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 307(5), H782-H791 (2014-06-29)
We tested the hypothesis that activation of inwardly rectifying potassium (KIR) channels and Na(+)-K(+)-ATPase, two pathways that lead to hyperpolarization of vascular cells, contributes to both the onset and steady-state hyperemic response to exercise. We also determined whether after inhibiting
資料
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting