Merck
B9876
Sigma-Aldrich
四ホウ酸ナトリウム decahydrate
ReagentPlus®, ≥99.5%
別名:
Borax decahydrate, ホウ酸ナトリウム decahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2B4O7 · 10H2O
CAS番号:
分子量:
381.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent
認証
suitable for SM 4500 - NH3
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
pH
9.2 (10 g/L)
密度
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI Key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
四ホウ酸ナトリウム decahydrateは、約9.3のpH範囲の緩衝液を調製するために広く使用されます。下記としても使用できます:
  • 市販の錠剤中のチアミン及びそのリン酸エステルの分離と評価に使用する緩衝液の成分。
  • セラミック化シリコーンゴム由来複合材料の調製における融剤
  • セルロースナノファイバーとポリビニルアルコールを反応させることによる多孔質発泡体合成における架橋剤
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B9876-BULK:
B9876-H:
B9876-VAR-D:
B9876-1KG:4548173189826
B9876-VAR:
B9876-500G:4548173189833
B9876-5KG:4548173189840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ホウ酸 BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B6768
ホウ酸
ホウ酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B0394
ホウ酸
Separation of thiamin and its phosphate esters by capillary zone electrophoresis and its application to the analysis of water-soluble vitamins
Shabangi M and Sutton JA
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 38, 66-71 (2005)
Structural packaging foams prepared by uni-directional freezing of paper sludge cellulose nanofibres and poly (vinyl alcohol)
Adu C, et al.
Materials Letters, 253, 242-245 (2019)
Improving the mechanical and electrical properties of ceramizable silicone rubber/halloysite composites and their ceramic residues by incorporation of different borates
Guo J, et al.
Polymers, 10, 388-388 (2018)
Qingzhou Cui et al.
The Analyst, 134(5), 875-880 (2009-04-22)
We developed a photonic crystal sensing method for diol containing species such as carbohydrates based on a poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel containing an embedded crystalline colloidal array (CCA). The polymerized CCA (PCCA) diffracts visible light. We show that in the
Uttam Manna et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(27), 9137-9142 (2009-06-18)
We report a multilayer film of poly(vinyl alcohol) (PVA)-borate complex and chitosan by using a layer-by-layer approach. PVA is an uncharged polymer, but hydroxyl functional groups of PVA can be cross-linked by using borax as a cross-linking agent. As a