Merck
HPLCによるヒドロベンゾインエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000
HPLCによるヒドロベンゾインエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 キラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
meso-ヒドロベンゾイン
99%
(S,S)-(−)-ヒドロベンゾイン
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
R,R)-(+)-ヒドロベンゾイン
99%, optical purity ee: 99% (HPLC)
ヒドロベンゾイン
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate
0.9 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
sample
5 mg/mL in methanol