Merck
673331
Sigma-Aldrich
2,2'-[(1R,2R)-(–)-1,2-シクロヘキサンジイルビス[(E)-(ニトリロメチリジン)]]ビス[4-(tert-ブチル)-6-(4-モルホリニルメチル)フェノール]
97%
別名:
N,N′-Bis[(E)-5-(tert-butyl)-2-hydroxy-3-(4-morpholinylmethyl)benzylidene]-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H56N4O4
CAS番号:
分子量:
632.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
132-140 °C
官能基
ether
imine
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(CN2CCOCC2)c(O)c(\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(CN5CCOCC5)c4O)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C38H56N4O4/c1-37(2,3)31-19-27(35(43)29(21-31)25-41-11-15-45-16-12-41)23-39-33-9-7-8-10-34(33)40-24-28-20-32(38(4,5)6)22-30(36(28)44)26-42-13-17-46-18-14-42/h19-24,33-34,43-44H,7-18,25-26H2,1-6H3/b39-23+,40-24+/t33-,34-/m1/s1
InChI Key
ZSDPYCVORQDIHQ-DSANSEMASA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673331-BULK:
673331-VAR:
673331-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)