Merck
477532
Sigma-Aldrich
5-tert-ブチル-2-ヒドロキシベンズアルデヒド
98%
別名:
5-tert-ブチルサリチルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H3(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
251-252 °C/729 mmHg (lit.)
密度
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-4-5-10(13)8(6-9)7-12/h4-7,13H,1-3H3
InChI Key
ZVCQQLGWGRTXGC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-tert-ブチル-2-ヒドロキシベンズアルデヒドは、5置換2-ヒドロキシ芳香族アルデヒドです。シッフ塩基が付加されたポルフィラジンの合成に関与しています。
アプリケーション
5-tert-ブチル-2-ヒドロキシベンズアルデヒドは、以下の有機配位子の合成で使用される可能性があります:
  • 5-tert-ブチル-2-ヒドロキシベンズアルデヒドチオセミカルバゾン(THTB)
  • 4-tert-ブチル-2-(4,5-ジメチル-1H-イミダゾール-2-イル)フェノール
  • 2-tert-ブチル-6-(4,5-ジフェニル-1H-イミダゾール-2-イル)フェノール
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
477532-1G:
477532-VAR:
477532-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Porphyrazines as molecular scaffolds: periphery-core spin coupling between metal ions of a schiff base porphyrazine.
Min Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(4), 462-465 (2003-02-06)
Preparation of new class composite adsorbent for enhanced palladium (II) detection and recovery.
Awual MR, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 209, 790-797 (2015)
Ligand characteristics and in situ generation of Pd active species towards C-C coupling using series of 2-(1H-imidazol-2-yl) phenols.
Eseola AO, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 387, 112-122 (2014)
A novel facial composite adsorbent for enhanced copper (II) detection and removal from wastewater.
Awual MR.
Chemical Engineering Journal, 266, 368-375 (2015)