Merck
444553
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-3-メチルベンズアルデヒド
98%
別名:
3-メチルサリチルアルデヒド, 2,3-クレソトアルデヒド, 2-ヒドロキシ-3-メチルベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
1099377
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.564 (lit.)
bp
204 °C/730 mmHg (lit.)
密度
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-9)8(6)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
IPPQNXSAJZOTJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
444553-BULK:
444553-5G:
444553-VAR:
444553-1G:
試験成績書(COA)