Merck
155837
Sigma-Aldrich
硫酸水素テトラブチルアンモニウム
97%
別名:
重硫酸テトラブチルアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
CAS番号:
分子量:
339.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
169-171 °C (lit.)
アプリケーション
PFAS testing
官能基
amine
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
テトラブチルアンモニウム硫酸水素塩は、アンモニウム塩です。これは、ルテニウム(II)錯休fac-[Ru(CO)2(H2O)3(C(O)C2H5)][CF3SO3]溶解用の溶媒として働きます。これは、ポリケトンとプロピオン酸を交互に調製するための反応媒体中の助触媒として関与します。
アプリケーション
硫酸水素テトラブチルアンモニウムは、グリコシル1,4-ジヒドロピリジンの環境に優しい合成のための触媒として使用される場合があります。
硫酸水素テトラブチルアンモニウムは、グリコシル1,4-ジヒドロピリジンの環境に優しい合成の触媒として使用される場合があります。
硫酸水素テトラブチルアンモニウムは、ガスクロマトグラフィー(GC)法を用いた以下の測定においてイオン対試薬として働くことができます。
  • 線状アルキルベンゼンスルホン酸塩(LAS)
  • 酸性除草剤
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
348.1 °F - closed cup
引火点(℃)
175.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
155837-25G:
155837-25KG:
155837-100G:
155837-BULK:
155837-1KG:
155837-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New media in homogeneous catalysis: wet sodium or tetrabutylammonium hydrogensulfate salts for reppe syntheses catalyzed by a ru (ii) carbonyl complex.
Pardey AJ, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 57(10), 871-882 (2004)
Environmental and bioanalytical applications of hollow fiber membrane liquid-phase microextraction: a review
Lee J, et al.
Analytica Chimica Acta, 624(2), 253-268 (2008)
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate catalyzed eco-friendly and efficient synthesis of glycosyl 1, 4-dihydropyridines.
Tewari N, et al.
Tetrahedron Letters, 45(49), 9011-9014 (2004)
Derivatization and solid-phase microextraction
Stashenko.EE and Martinez.RJ
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 23(8), 553-561 (2004)
Hydrocarboxylation and stepwise alternating oligomerization of carbon monoxide and ethylene catalyzed by cis-[Rh(CO)2(amine)2](PF6) complexes in a wet liquid tetrabutylammonium hydrogensulfate.
Pardey AJ, et al.
Polyhedron, 23(10), 1677-1683 (2004)