Merck
1.18312
Supelco
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
for ion pair chromatography LiChropur
別名:
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H37NO4S
CAS番号:
分子量:
339.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
251-068-5
NACRES:
NB.21
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
テクニック
ion pair chromatography: suitable
損失
≤2 loss on drying, 120°C, vacuum
透過率
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
≤2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-174 °C
かさ密度
650 kg/m3
適合性
passes test for identity (IR)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.[H+]
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tetra-n-butylammoniumhydrogen sulfate is commonly used as an ion-pair reagent and ion interactionreagent (IIR) in chromatographic analysis.
アプリケーション
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate can be used as an:
  • Ion interaction reagent (IIR) in an RP-HPLC method for the determination of acetic acid (AA) and trifluoroacetic acid (TFA)in synthetic peptides.
  • Ion pair reagent in the IPE (Ion Pair Extraction) method.
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
348.1 °F - closed cup
引火点(℃)
175.6 °C - closed cup