Merck
86854
Supelco
テトラブチルアンモニウムヒドロキシド 溶液
~40% in water, suitable for ion chromatography
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS番号:
分子量:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
詳細
cationic
品質水準
形状
liquid
濃度
~40% in water
テクニック
ion chromatography: suitable
不純物
≤0.01% halides (as bromide)
密度
0.995 g/cm3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
SMILES記法
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化テトラブチルアンモニウム(TBAOH)は、主に強塩基および相間移動触媒として使用される四級アンモニウム塩です。
アプリケーション
TBAOHは、クロム(III)およびクロム(VI)の定量時に逆相イオン対高速液体クロマトグラフィーの移動相調製におけるイオン対試薬として使用される場合があります。
注意
結晶化することがありますが、加熱すれば再び溶かすことができます(最高温度40°C)。
関連事項
詳細は IC ポータルを ご覧ください
その他情報
イオンクロマトグラフィ-に適した試薬です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
86854-6X100ML:
86854-500ML:
86854-6X500ML:
86854-100ML:
86854-VAR:
86854-2.5L:
86854-BULK:
86854-4X2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous determination of chromium (III) and chromium (VI) with reversed-phase ion-pair high-performance liquid chromatography.
Jen, Jen-Fon, et al.
Analyst, 118.10, 1281-1284 (1993)
T. Tang et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 45, 58-58 (1992)
P.R. Haddad et al.
Ion Chromatography: Principles and Applications null
Liwen Zhang et al.
ACS nano, 8(12), 12250-12258 (2014-11-18)
Photothermal therapy (PTT) is an emerging treatment modality that is under intensive preclinical investigations for the treatment of various medical conditions, including cancer. However, the lack of targeting function of PTT agents hampers its clinical application. An effective and nontoxic
Oliver Bixner et al.
The Journal of chemical physics, 136(20), 204503-204503 (2012-06-07)
The interaction of exciton and charge transfer (CT) states plays a central role in photo-induced CT processes in chemistry, biology, and physics. In this work, we use a combination of two-dimensional electronic spectroscopy (2D-ES), pump-probe measurements, and quantum chemistry to