濃度
100 mM Na2CO3 in H2O
100 mM NaHCO3 in H2O
テクニック
ion chromatography: suitable
適合性
application tested
詳細
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
アプリケーション
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
調製ノート
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75335-2.5L:
75335-1L:
75335-BULK:
75335-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック