Merck
68279
Supelco
硫酸濃縮溶液
0.1 M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
別名:
硫酸 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
品質水準
フォーム
liquid
濃度
0.1 M H2SO4 in water (0.2N)
テクニック
ion chromatography: suitable
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イオンクロマトグラフィー用のこの溶離液濃縮物は、電位差滴定によって測定されています。内容および有効期限は証明書に記載されています。
硫酸(硫酸水素、スルフィン酸、バッテリー酸)は透明かつ無色の油性液体で、金属と細胞の両方に対して本質的に高腐食性です。水に溶けます。
アプリケーション
Metrohm ICアプリケーションノートAN-S-344:大容量カラムの「電子グレード」硝酸中のアニオン。
Metrohm ICアプリケーションノートAN-S-341:標準的なアニオンおよび有機酸以外の4-ヒドロキシ酪酸
Metrohm ICアプリケーションノートAN-S-336Metrosep A Supp 16-250/2.0におけるインライン予備濃縮およびマトリックス除去後の微量アニオン
生物化学的/生理学的作用
爆発物、肥料、接着剤、その他の酸の製造に使用されます。また、金属の酸洗浄、石油の精製、および鉛蓄電池でも使用されます。脱水剤、触媒、および化学工業の活性反応物として広く使用されています。生理食塩水溶液から強い発煙酸に至るpHの制御にも適しています。
硫酸は、硫酸銅五水和物(タンパン)や硫酸鉄七水和物(緑礬)など、鉱物の乾留によって調製されます。これらの化合物は、熱を加えると分解して鉄と銅の酸化物を形成し、それによって水と三酸化硫黄が除去され、これらが結合して硫酸の希薄溶液が得られます。
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータルを ご覧ください
調製ノート
硫酸および高純度水(18.2 MΩ、0.2 μmろ過済み)により調製
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
硫酸 溶液 for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Supelco
1.09984
硫酸 溶液
硫酸 溶液 c(H2SO4) = 0.005 mol/l (0.01 N), Titripur®, reag. USP
Supelco
1.60314
硫酸 溶液
濃硝酸 0.1 M HNO3 in water (0.1N), eluent concentrate for IC
Supelco
16355
濃硝酸
硫酸 溶液 c(H2SO4)=0,25MOL/L (0.5N) c(H2SO4) = 0.25 mol/l (0.5 N), Titripur®
Supelco
1.09073
硫酸 溶液
硫酸 溶液 for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Supelco
1.09912
硫酸 溶液
Navin G. Ashar, Kiran R. Golwalkar
A Practical Guide to the Manufacture of Sulfuric Acid, Oleums, and Sulfonating Agents (2013)
I A Panagiotopoulos et al.
Bioresource technology, 130, 570-577 (2013-01-22)
A two-stage pretreatment approach, employing steam followed by organosolv treatment, was assessed for its ability to fractionate and recover most of the hemicellulose, lignin and cellulose components of poplar wood chips. A mild steaming stage was initially used to maximise
Francesco Riccobono et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6185), 717-721 (2014-05-17)
Atmospheric new-particle formation affects climate and is one of the least understood atmospheric aerosol processes. The complexity and variability of the atmosphere has hindered elucidation of the fundamental mechanism of new-particle formation from gaseous precursors. We show, in experiments performed
Ban Xiong Tan et al.
Oncotarget, 5(4), 933-943 (2014-03-25)
Although p53 is found mutated in almost 50% of all cancers, p53 mutations in leukaemia are relatively rare. Acute myeloid leukaemia (AML) cells employ other strategies to inactivate their wild type p53 (WTp53), like the overexpression of the p53 negative
João Almeida et al.
Nature, 502(7471), 359-363 (2013-10-08)
Nucleation of aerosol particles from trace atmospheric vapours is thought to provide up to half of global cloud condensation nuclei. Aerosols can cause a net cooling of climate by scattering sunlight and by leading to smaller but more numerous cloud