Merck
68487
Supelco
しゅう酸濃縮溶液
0.1 M (COOH)2 (0.2N), eluent concentrate for IC
別名:
シュウ酸 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCOOH
CAS番号:
分子量:
90.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
品質水準
形状
liquid
濃度
0.1 M (COOH)2 (0.2N)
テクニック
ion chromatography: suitable
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Metrohm IC application note AN-C-139: Cations andamines in the water-steam cycle.
Metrohm IC application note AN-C-138: Zinc,nickel, calcium, and magnesium in borated water of a pressurized water reactor(PWR).
Metrohm IC application note AN-C-113:Determination of lysine and standard cations in a lysine sample.
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68487-1L:
68487-VAR:
68487-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)