安全性情報
62414
Supelco
炭酸水素ナトリウム/炭酸ナトリウム濃縮物
Na2CO3 64mM and NaHCO3 20mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 5
別名:
緩衝液濃縮液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NB.21
品質水準
濃度
20 mM NaHCO3 in H2O
64 mM Na2CO3 in H2O
テクニック
ion chromatography: suitable
適合性
application tested
詳細
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
本「重炭酸塩濃縮物」は、1モル濃度の重炭酸ナトリウム溶液です(1モル濃度溶液の飽和温度は15°C)。本濃縮物は温度に依存し、その後の水による希釈を適切に制御できるため、非常に有利です。
アプリケーション
Metrohm ICアプリケーションノート AN-S-331 :マイクロボア陰イオンカラム Metrosep A Supp 5 を用いた7種の標準陰イオンからの分離
Metrohm ICアプリケーションノート AN-S-313 :Dual detection of nitrite traces in the presence of excess chloride concentrations with the aid of the 940 Professional IC Vario (conductivity, UV/VIS)
Metrohm ICアプリケーションノート AN-S-309 :イオンクロマトグラフィーによるインラインマトリックス除去を使用した70%過酸化水素水中の陰イオン分析
Metrohm ICアプリケーションノート AN-S-308 :Azide in air from pharmaceutical production
Metrohm ICアプリケーションノート AN-S-304 :微量陰イオン分析のためのMatrix Eliminationを含むVariable Inline Preconcentration(MiPCT-ME)
Metrohm ICアプリケーションノート AN-S-290 :Chlorine, bromine, and sulfur in low-density polyethylene (ERM-EC680k) applying Combustion Ion Chromatographhy (CIC).
関連事項
詳しくは IC Portal をご覧ください。
調製ノート
炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウムおよび高純度水(18.2 MΩ、0.2 μm ろ過済)により調製
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
62414-BULK:
62414-2.5L:
62414-1L:
62414-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cardiovascular Disorders in Hemodialysis.
Claudio Ronco, Alessandra Brendolan, Nathan W. Levin.
Science, 20-22 (2005)