Merck
84510
Sigma-Aldrich
サポニン
greener alternative
used as non-ionic surfactant
別名:
glycosides, saponins
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (Quillaya)
形状
powder
組成
Sapogenin, 8-25%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
不純物
≤20% sulphated ash
CMC
0.001-0.01%
溶解性
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to brown
密度
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
C[C@]1(CCC23COC4([C@H]2C1)CC[C@@H]5[C@]6(CC[C@@H](C(C6CC[C@]5([C@@]4(C[C@H]3O)C)C)(C)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@H](CO7)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](CO8)O)O)O)O[C@@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)C)C=O
InChI
1S/C58H94O27/c1-52(2)29-7-11-55(5)30(8-12-58-31-15-53(3,22-62)13-14-57(31,23-77-58)32(64)16-56(55,58)6)54(29,4)10-9-33(52)82-50-46(85-51-45(40(71)37(68)27(19-61)80-51)84-49-43(74)39(70)36(67)26(18-60)79-49)44(83-48-42(73)38(69)35(66)25(17-59)78-48)28(21-76-50)81-47-41(72)34(65)24(63)20-75-47/h22,24-51,59-61,63-74H,7-21,23H2,1-6H3/t24-,25-,26-,27-,28+,29?,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50+,51+,53-,54+,55-,56+,57?,58?/m1/s1
InChI Key
MAEBCGDGGATMSC-OSHGGGOQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Canonical SMILES: CC1(C2CCC3(C(C2(CCC1OC4C(C(C(CO4)OC5C(C(C(CO5)O)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C)CCC91C3(CC(C2(C9CC(CC2)(C)C=O)CO1)O)C)C)C
ステロイドおよびトリテルペノイド配糖体のクラスに属するサポニンは、植物、海洋動物、および特定の細菌に広く分布しており、生化学や細胞生物学などのさまざまな研究領域において重要な化合物としての役割を果たしています。これらの両親媒性配糖体は、脂溶性トリテルペン誘導体と結合した親水性配糖体部分を特徴とするその独特の構造から、水溶液中では石鹸のような発泡性を示します。
構造的特異性に加えて、サポニンは生化学的プロセスにおいても重要な役割を果たし、タンパク質の細胞膜透過を促進する二次代謝産物として機能します。サポニンは、両親媒性と溶血剤としての能力を有することが複数の研究で示されているため、Th1免疫反応と細胞毒性T-リンパ球産生を刺激することによる免疫測定法に役立ちます。細胞生物学では、サポニンは非イオン性界面活性剤として使用され、細胞プロセスと細胞間相互作用に影響を及ぼします。
さらにワクチン研究においては、サポニンは哺乳類の免疫系を活性化できる補助剤として機能することが期待されている化合物となっています。この特性に加えて、低密度リポタンパク質の可溶化能力とミセル中のコレステロール濃度の調節能力を併せ持つサポニンは、生化学および細胞生物学の研究を含む多くの研究領域でさまざまに使用され役立っています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。 この製品は生物を原料としており、したがって″再生可能資源の利用″という原則と一致します。
アプリケーション
サポニンは、以下の用途に使用されています:
  • プラスチック6種の浮遊度に対する影響を調べるための湿潤剤として
  • 免疫蛍光のための洗浄好中球の透過処理
  • 免疫細胞化学的検査のためのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)のサプリメントとして
非イオン性界面活性剤およびワクチン開発におけるアジュバントとして使用されるグリコシド。
生物化学的/生理学的作用
サポニンは水中油型乳剤を生成する非イオン性界面活性剤で、保護コロイドとして作用します。フレーム原子分光法により乳中の金属の直接測定を行うために使用されます。
特徴および利点
  • 生化学および細胞生物学の研究に適している
  • HPLCおよびタンパク質定量に使用可能
  • 研究用途向けの高純度製品
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
84510-500G:
84510-6X100G:
84510-6X500G:
84510-100G:
84510-BULK:
84510-RSAMPLE:
84510-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Olusola Olalekan Elekofehinti
Pathophysiology : the official journal of the International Society for Pathophysiology, 22(2), 95-103 (2015-03-11)
Diabetes mellitus (DM) represents a global health problem. It is the most common of the endocrine disorders and is characterized by chronic hyperglycemia due to relative or absolute lack of insulin secretion or insulin actions. According to the World Health
Julia Cuthbert et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-01)
Degradable polymers are crucial in order to reduce plastic environmental pollution and waste accumulation. In this paper, a natural product, tannic acid was modified to be used as a polymer star core. The tannic acid was modified with atom transfer
Sarah Costers et al.
Veterinary research, 40(5), 46-46 (2009-05-19)
The replication of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) in lungs and lymphoid tissues of PRRSV-infected pigs is already strongly reduced before the appearance of neutralizing antibodies, indicating that other immune mechanisms are involved in eliminating PRRSV at those
Patcharaporn Tippayawat et al.
PLoS neglected tropical diseases, 3(4), e407-e407 (2009-04-09)
Infection with the Gram-negative bacterium Burkholderia pseudomallei is an important cause of community-acquired lethal sepsis in endemic regions in southeast Asia and northern Australia and is increasingly reported in other tropical areas. In animal models, production of interferon-gamma (IFN-gamma) is
Shumin Tan et al.
PLoS pathogens, 5(5), e1000407-e1000407 (2009-05-05)
Helicobacter pylori (Hp) intimately interacts with the gastric epithelial surface and translocates the virulence factor CagA into host cells in a contact-dependent manner. To study how Hp benefits from interacting with the cell surface, we developed live-cell microscopy methods to