戻る
サポニン
ニックネーム:
Saponin
CAS番号:
8047-15-2
Products
出荷
即日発送 (2)
製品区分
detergents (2)
ブランド
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (2)
サステナビリティ
由来生物
色
特徴
物理的形状
化学組成
品質レベル
技法
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
47036
サポニン,
for molecular biology, used as non-ionic surfactant
表示
価格を表示
84510
サポニン,
used as non-ionic surfactant
表示
価格を表示
558255
サポニン,
A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.