Merck
S4521
Sigma-Aldrich
サポニン
Sapogenin content 20-35 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.32
詳細
non-ionic
品質水準
組成
Sapogenin content, 20-35%
テクニック
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
硫酸塩灰分
≤10%
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@](C4[C@@](C5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@]7([C@H]([C@@H](C(CC7C6=CC5)(C)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)C)CO)O)C)(CC4)C)(CC3)C
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(1
InChI Key
AXNVHPCVMSNXNP-ZELRDNAQSA-N
詳細
サポニンは、ステロイドまたはトリテルぺノイドのグリコシドです。食品および化粧品工業にいくつかの用途がある生物界面活性剤です。
アプリケーション
Quillaja(キラヤ)樹皮由来サポニンの用途:
  • 受精卵母細胞の染色
  • 細胞内サイトカイン産生の分析
  • 樹状細胞の透過処理
生物化学的/生理学的作用
i.v.投与により強力な溶血性を発揮します。タンパク質やその他高分子物質の細胞膜透過性を亢進させる界面活性物質です。ワクチンのアジュバントとしても利用できます。
サポニンはミセルでコレステロールの低密度リポタンパク質(LDL)画分を可溶化するため、その濃度を低下させます。キラヤ属の樹皮に由来するサポニンは、食品と飲料の着香料として使用されます。このサポニンはin vitroで免疫細胞の増殖を増強することが示されています。
調製ノート
精製により低分子量の混入物を除去しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S4521-VAR:
S4521-BULK:
S4521-25G:
S4521-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Primulic acid I phyproof® Reference Substance
PHL89259
Primulic acid I
ピロニンB Dye content ≥30 %
Sigma-Aldrich
P6892
ピロニンB
ソヤサポニンI phyproof® Reference Substance
PHL83545
ソヤサポニンI
Subset-dependent modulation of dendritic cell activity by circovirus type 2.
Vincent IE
Immunology, 115(3), 388-398 (2005)
Isolation of myeloid and plasmacytoid dendritic cells from human bronchoalveolar lavage fluid.
Tsoumakidou M
Immunology and Cell Biology, 84(3), 267-273 (2006)
Dynamic chromatin modifications characterise the first cell cycle in mouse embryos.
Santos F
Developmental Biology, 280(1), 225-236 (2005)
Yvonne Lange et al.
Biochemistry, 48(36), 8505-8515 (2009-08-07)
A few membrane-intercalating amphipaths have been observed to stimulate the interaction of cholesterol with cholesterol oxidase, saponin and cyclodextrin, presumably by displacing cholesterol laterally from its phospholipid complexes. We now report that this effect, referred to as cholesterol activation, occurs
Adjuvant effects of saponins on animal immune responses.
Rajput ZI
Journal of Zhejiang University. Science. B, 8(3), 153-161 (2007)