グレード
for molecular biology
形状
liquid
使用法
0.1 mL sufficient for 100 RT-PCR reactions
濃度
50 μM in H2O
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Random Nonamers(ランダムノナマー)は、ポリ(A)テールの有無にかかわらず、mRNAのプライミングに使用される9つのデオキシリボヌクレオチド(9-mer)のランダム配列です。ランダムノナマーは、汎用的な非特異的プライマーとして使用される場合があります。
アプリケーション
ランダムノナマーは以下に適しています:
- 第一鎖cDNA合成
- cDNAライブラリーの調製(オリゴ(dT)プライマーを併用)
- ハイブリダイゼーション用の標識DNAプローブの調製
特徴および利点
- cDNAライブラリーを調製する場合または特定のプライマーが適さない状況に対処する場合に、ランダムノナマーをアンカーオリゴ(dT)23プライマー(製品番号O4387)と組み合わせることができます。
- 配列情報が不完全であるか存在しない場合、または特定のプライマーが有効ではない場合に、ランダムノナマーはcDNAライブラリー調製向けソリューションを提供します。
- 高温(65°Cまで)ではランダムノナマーのプライミング能力が低下するため、ランダムノナマーは転写後のポリメラーゼ連鎖反応(PCR)と相互作用しません。
- ランダムノナマーは、ハイブリダイゼーション研究用の標識DNAプローブの調製にも使用できます。ランダムノナマーは、第一鎖合成、cDNAライブラリー構築、およびその他の用途のための、特定の逆転写(RT)プライマーの代替品としての役割を果たします。
構成
Random Nonamers(ランダムノナマー)は、50 uMの水溶液として提供されます。
その他情報
実験用途に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R7647-100UL-KC:
R7647-VAR:
R7647-25UG:
R7647-10UL:
R7647-BULK:
R7647-100UL:
R7647PROC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 10-10 (1989)
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(19), 5818-5822 (1982-10-01)
Oligonucleotide primers have been used to generate a cDNA library covering the entire tobacco mosaic virus (TMV) RNA sequence. Analysis of these clones has enabled us to complete the viral RNA sequence and to study its variability within a viral
Journal of neurochemistry, 111(3), 808-818 (2009-08-29)
Interleukin-6 (IL-6) is produced by neurons, astrocytes, and microglia, and elevated levels of IL-6 within the CNS have been documented in multiple neurological disorders including Alzheimer's disease, stroke, epilepsy, attention deficit disorder, cerebral palsy, and multiple sclerosis. Here, we sought
BioTechniques, 19(5), 806-812 (1995-11-01)
The secondary structure in mRNA is essential for many processes, but it can present a technical problem in making full-length cDNA with reverse transcriptases. Furthermore, different reverse transcriptases have differing abilities to transcribe through regions with secondary structure, which can
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(4), 1033-1038 (2009-01-28)
Ticks are among the most important vectors of a wide range of human and animal diseases. During blood feeding, ticks are exposed to an enormous amount of free iron that must be appropriately used and detoxified. However, the mechanism of