Merck
W1754
Sigma-Aldrich
PCR Reagent, suitable for PCR
別名:
H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product name
水, PCR Reagent
グレード
PCR Reagent
品質水準
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
3 mmHg
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
包装
vial of 1.5 mL
テクニック
PCR: suitable
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
その他の活性
DNase, none detected
RNase, none detected
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PCRグレードの水は滅菌ろ過されています。エキソヌクレアーゼ(DNAse、RNAse)フリーかつエンドヌクレアーゼ(NICKase)フリーで、核酸の混入もありません。
アプリケーション
水は、次の用途で使用されています:
  • 反応ミックスの成分として、およびマイクロ流体RT-qPCRの希釈剤として
  • 真菌(Trametes versicolor)DNAからの産物増幅のための反応ミックスの成分として
  • cDNAの増幅のための希釈剤としておよび反応ミックスの成分として
  • 水は、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)のサンプルの最終容量を調製するために使用されています。
適合性
ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)に適します。
その他情報
水製品を簡単に比較検討できる水製品規格表をご参照ください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W1754-1VL:
W1754-1VL-KC:
W1754-300ML:
W1754-BULK:
W1754-5VL:
W1754PROC:
W1754-VAR:
W1754-EW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
水 for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Sigma-Aldrich
W1503
水 OmniPur&#174; Grade, DEPC Treated, Autoclaved, Nuclease-Free
Sigma-Aldrich
9601-OP
水 Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Sigma-Aldrich
693520
水 ACS reagent
Sigma-Aldrich
320072
水 Deionized
Sigma-Aldrich
38796
水 ACS reagent, for ultratrace analysis
Supelco
14211
水 for inorganic trace analysis Suprapur&#174;
Supelco
1.00473
水 suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
270733
J Loeffler et al.
Journal of clinical microbiology, 37(4), 1200-1202 (1999-03-13)
Successful in vitro amplification of fungal DNA in clinical specimens has been reported recently. In a collaboration among five European centers, the frequency and risk of contamination due to airborne spore inoculation or carryover contamination in fungal PCR were analyzed.
Francine Marciano-Cabral et al.
Applied and environmental microbiology, 69(10), 5864-5869 (2003-10-09)
The free-living amoeboflagellate Naegleria fowleri is the causative agent of primary amoebic meningoencephalitis (PAM), a rapidly fatal disease of the central nervous system. In the United States, the disease is generally acquired while swimming and diving in freshwater lakes and
If you?ve seen one worm, have you seen them all? Spatial, community, and genetic variability of tubificid communities in Montana
Lodh N, et al.
Freshwater science, 34(3), 909-917 (2015)
Multiplex PCR for rapid detection of genes encoding acquired metallo-beta-lactamases.
Matthew J Ellington et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 59(2), 321-322 (2006-12-23)
Incidence and survival of non-O157 verocytotoxigenic Escherichia coli in soil
Bolton DJ, et al.
Journal of Applied Microbiology, 111(2), 484-490 (2011)
資料
The introduction of small interfering RNAs (siRNAs) into cultured cells provides a fast and efficient means of knocking down gene expression and has allowed siRNAs to quickly become a ubiquitous tool in molecular biology.
Introduction of small interfering RNAs (siRNAs) into cultured cells provides a fast and efficient means of knocking down gene expression and has allowed siRNAs to quickly become a ubiquitous tool in molecular biology.
プロトコル
Protocol describes amplification of DNA through quantitative PCR with SYBR Green. Consistent batch-to-batch performance can be achieved with large numbers of PCR reactions.
Protocol using hot start dNTPs. Method includes modified nucleoside triphosphates that block DNA polymerase nucleotide incorporation during hot start PCR to increase specificity. Compatible with a variety of PCR reagents.
Protocol using hot start dNTPs. Method includes modified nucleoside triphosphates that block DNA polymerase nucleotide incorporation during hot start PCR to increase specificity. Compatible with a variety of PCR reagents.
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. AccuTaq LA.
すべて表示