Merck
10814270001
Roche
cDNA合成用プライマー
lyophilized, pkg of 40 μg
別名:
オリゴp(dt)15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
フォーム
lyophilized
品質水準
包装
pkg of 40 μg
メーカー/製品名
Roche
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
詳細
このプライマーは、各位置にチミジン(T)を持つ15-merのオリゴヌクレオチドで構成されます。このオリゴヌクレオチドはHPLC精製および脱塩され、リチウム塩の凍結乾燥物として供給されます。p(dT)15プライマーは、5′-末端がリン酸化されていません。オリゴ(dT)Nは、全長cDNAを生成します。テンプレートの内部にオリゴ(A)伸展部が含まれている場合には、プライマーがこのような伸展部と結合できるため、ミスプライミングが生じ、全長が転写されません。
組成: p(dT)15[デオキシチミジン(dT)残基のみを含む15-merオリゴヌクレオチド]。
リン酸化:p(dT)15プライマーは5′末端がリン酸化されていません。
アプリケーション
cDNA合成用プライマーは、次の用途で使用できます。
  • RT-PCR
  • cDNAライブラリーの生成
  • 一本鎖cDNAの合成
単位の定義
8 nmol ξ 1 A260ユニット
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Khalil Farhat et al.
Frontiers in immunology, 9, 2175-2175 (2018-10-20)
The precise impact of the somatotrope axis upon the immune system is still highly debated. We have previously shown that mice with generalized ablation of growth hormone (GH) releasing hormone (GHRH) gene (Ghrh-/-) have normal thymus and T-cell development, but
Agnes Bonnet et al.
BMC genomics, 12, 417-417 (2011-08-20)
Successful achievement of early folliculogenesis is crucial for female reproductive function. The process is finely regulated by cell-cell interactions and by the coordinated expression of genes in both the oocyte and in granulosa cells. Despite many studies, little is known
Bingshe Han et al.
PloS one, 7(5), e36941-e36941 (2012-06-01)
Our previous study shows that inhibiting activator protein one (AP1) transcription factor function in murine epidermis, using dominant-negative c-jun (TAM67), increases cell proliferation and delays differentiation. To understand the mechanism of action, we compare TAM67 impact in mouse epidermis and