安全性情報
R2520
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼ阻害剤 ヒト
Inhibits ribonucleases during transcription and translation experiments
別名:
RNアーゼ阻害剤, リボヌクレアーゼ阻害剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
由来生物
human placenta
グレード
for molecular biology
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~50 kDa
濃度
30,000-50,000 units/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リボヌクレアーゼ阻害剤は、堅固な非共有1:1複合体を形成することにより、RNase活性を阻害する働きをします。 これはヒト胎盤です。 リボヌクレアーゼ阻害剤は、RNase A、BおよびCを阻害します。リボヌクレアーゼ阻害剤は、RNase H、1、T1、S1ヌクレアーゼ、SP6、T7 RNAポリメラーゼ、T3 RNAポリメラーゼ、AMV逆転写酵素、M-MLV逆転写酵素、またはTaqポリメラーゼを阻害しません。 本阻害剤は、フェノール抽出により、または65°Cで10分間加熱することにより除去できます。
アプリケーション
cDNA合成、RT-PCR、およびin vitroでの転写や翻訳などの手法を含むin vitroでのリボヌクレアーゼの阻害に有用です。
以下の使用に適しています:
  • in vitroでのリボヌクレアーゼの阻害
  • cDNAの合成
  • RT-PCR
  • in vitroでの転写および翻訳
生物化学的/生理学的作用
1:1の比で堅固な非共有結合性複合体を形成することにより、RNaseを阻害します。
1:1の比で堅固な非共有結合性複合体を形成することにより、RNaseを阻害します。また、RNase Aと相同性のある新血管形成プロモーターであるアンジオゲニンも阻害します。
構成
リボヌクレアーゼ阻害剤は、20 mM HEPES-KOH(pH 7.6)、50 mM KCl、8 mM DTT、および50%グリセロールの溶液として提供されます。
その他情報
このRNase活性の阻害物質は、ヒト胎盤から単離され、緩衝化されたグリセロール水溶液として供給されます。
50%グリセロール、20 mM HEPES-KOH(pH 7.6)、50 mM KClおよび8 mM DTTの溶液
単位の定義
1単位は、シチジン2′:3′-環状一リン酸系で5 ngのリボヌクレアーゼAの活性を50%低下させます。
物理的形状
50%グリセロール、20 mM HEPES-KOH(pH 7.6)、50 mM KClおよび8 mM DTTの溶液
以下による置換
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
R2520-EW:
R2520-10KU:
R2520-20KU:
R2520-2.5KU:
R2520-BULK:
R2520-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ribonuclease inhibitor from human placenta: interaction with derivatives of ribonuclease A.
P Blackburn et al.
The Journal of biological chemistry, 254(24), 12488-12493 (1979-12-25)
Sabahattin Kaymakoglu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 49(3), 1135-1138 (2005-02-25)
The success of alpha interferon (IFN-alpha) monotherapy for the treatment of chronic hepatitis D is very limited. In this study, the efficacy of IFN-alpha and ribavirin combination therapy for chronic hepatitis D was investigated. Nineteen patients (15 males; mean age
Michal Mikula et al.
The Journal of biological chemistry, 286(11), 9763-9775 (2011-01-15)
Components of the ERK cascade are recruited to genes, but it remains unknown how they are regulated at these sites. The RNA-binding protein heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) K interacts with kinases and is found along genes including the mitogen-inducible early
Malia Su-Qin Murphy et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 213(3), 367-367 (2015-05-20)
Preeclampsia (PE) is a hypertensive disorder of pregnancy characterized by widespread maternal endothelial dysfunction. Although clinical signs subside following delivery, long-term risks associated with PE include hypertension, stroke, and cardiovascular disease. MicroRNAs (miRNAs) are emerging as critical regulators of biological