Merck
PHL83545
ソヤサポニンI
phyproof® Reference Substance
別名:
SCM 3B, ソヤサポニンBb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H78O18
CAS番号:
分子量:
943.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)C[C@@H](O)[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@]6([H])O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O7)[C@@]5(CO)C)(C)[C@@]3([H])C
InChI
1S/C48H78O18/c1-21-29(52)31(54)35(58)40(61-21)65-37-32(55)30(53)24(19-49)62-41(37)66-38-34(57)33(56)36(39(59)60)64-42(38)63-28-12-13-45(5)25(46(28,6)20-50)11-14-48(8)26(45)10-9-22-23-17-43(2,3)18-27(51)44(23,4)15-16-47(22,48)7/h9,21,23-38,40-42,49-58H,10-20H2,1-8H3,(H,59,60)/t21-,23-,24+,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,40-,41-,42+,44+,45-,46+,47+,48+/m0/s1
InChI Key
PTDAHAWQAGSZDD-IOVCITQVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
  • Lignin Monomer Ratio Enhancement: Soyasaponin Bb has been implicated in the alteration of lignin monomer ratios in plants, suggesting its utility in genetic engineering for improved plant disease resistance and wood quality, which could have significant agricultural and industrial applications (Liu et al., 2023).
生物化学的/生理学的作用
大豆に含まれる抗酸化性および抗炎症性サポニン。 マウスのTNBS誘発大腸炎を軽減します。構造はグリコシド部分とトリテルペン誘導体から構成されています。シアリルトランスフェラーゼ阻害薬およびレニン阻害薬。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83545-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)