Merck
S9951
Sigma-Aldrich
ソヤサポニンI
別名:
SCM 3B, ソヤサポニンBb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H78O18
CAS番号:
分子量:
943.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
NACRES:
NA.25
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
アッセイ
≥94% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
溶解性
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)C[C@@H](O)[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@]6([H])O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O7)[C@@]5(CO)C)(C)[C@@]3([H])C
InChI
1S/C48H78O18/c1-21-29(52)31(54)35(58)40(61-21)65-37-32(55)30(53)24(19-49)62-41(37)66-38-34(57)33(56)36(39(59)60)64-42(38)63-28-12-13-45(5)25(46(28,6)20-50)11-14-48(8)26(45)10-9-22-23-17-43(2,3)18-27(51)44(23,4)15-16-47(22,48)7/h9,21,23-38,40-42,49-58H,10-20H2,1-8H3,(H,59,60)/t21-,23-,24+,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,40-,41-,42+,44+,45-,46+,47+,48+/m0/s1
InChI Key
PTDAHAWQAGSZDD-IOVCITQVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ソヤサポニンIは、オレアネンタイプのトリテルペノイドアグリコンであり、グループBのソヤサポニンです。ソヤサポニンIは、両親媒性分子で、腸内細菌によって糖とアグリコンに代謝されます。
アプリケーション
ソヤサポニンIの用途:
  • その卵巣癌細胞株の遊走および浸潤に対する影響の試験
  • キノアおよびコロハ種子サンプルのサポニンの定量のための基準
  • ゼブラフィッシュ肝細胞のためのL-15培地の補助栄養剤
生物化学的/生理学的作用
大豆に含まれる抗酸化性および抗炎症性サポニン。 マウスのTNBS誘発大腸炎を軽減します。構造はグリコシド部分とトリテルペン誘導体から構成されています。シアリルトランスフェラーゼ阻害薬およびレニン阻害薬。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S9951-5MG:
S9951-25MG:
S9951-BULK:
S9951-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
サポニン for molecular biology, used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
47036
サポニン
サポニン used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
84510
サポニン
サポニン Sapogenin content 20-35 %
Sigma-Aldrich
S4521
サポニン
Ononin ≥99.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
75375
Ononin
Hederagenin ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
H3916
Hederagenin
Saponin A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
Millipore
558255
Saponin
Soyasaponin I and sapongenol B have limited absorption by Caco-2 intestinal cells and limited bioavailability in women
Hu J, et al.
The Journal of Nutrition, 134(8), 1867-1873 (2004)
Marco A Lazo-Vélez et al.
Journal of food science, 81(1), C19-C26 (2015-12-10)
Pseudocereal Chenopodium berlandieri spp. (huauzontle) was evaluated to determine saponin composition. Saponins were evaluated in raw and germinated grains subjected to chemical stress induced by sodium selenite. Analysis by liquid chromatography coupled with ELSD detector revealed the presence of 12
Pi-Lin Sung et al.
Taiwanese journal of obstetrics & gynecology, 57(2), 255-263 (2018-04-21)
Our previous study has shown that high expression of α2,3-sialytransferase type I was associated with advanced stage serous type epithelial ovarian cancer (EOC). The aim of the current study further attempts to evaluate the altered α 2,3-sialylation on the behavior
alpha2, 3-sialyltransferase type I regulates migration and peritoneal dissemination of ovarian cancer cells
Wen KC, et al.
Testing, 8(17), 29013-29013 (2017)
Yuan Li et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(3) (2019-01-30)
The root of Astragalus membranaceus var. mongholicus is one of the most popular herbal medicines worldwide. In order to increase the yield of underground roots of A.membranaceus var. mongholicus, its flowers (AMF) have often been removed in their flowering stage