Merck
S7571
Sigma-Aldrich
スーパーオキシドジムスターゼ ウシ赤血球由来
greener alternative
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret
別名:
CU/ZN-SOD, ウシスーパーオキシドジムスターゼ1, エリスロクプレイン, シトクプレイン, ヘモクプレイン, SOD, スーパーオキシド: スーパーオキシド オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥3,000 units/mg protein
分子量
32.5 kDa
組成
Protein, ≥95% biuret
保管条件
(Store under nitrogen.
Tightly closed. Dry.)
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunoblotting: suitable
inhibition assay: suitable
blue-green
pI 
4.95
溶解性
water: 20 mg/mL
aqueous buffer, pH 7.5: soluble
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
詳細
研究の領域:細胞シグナル伝達
スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)は好気性および嫌気性の両生物に発現する酸化還元活性金属酵素です。ウシスーパーオキシドジスムターゼ(CuZn SOD)は、各サブユニットに1個の亜鉛と1個の銅イオンを含むホモ二量体です。
アプリケーション
ウシ赤血球由来のスーパーオキシドジスムターゼは以下で使用されています:
  • 亜酸化窒素飽和溶液中のスーパーオキシドジスムターゼの放射線誘発性不活化のカイネティックモデルを評価する研究
  • 腸内のトリプトファン2,3-ジオキシゲナーゼ反応におけるスーパーオキシドアニオンの関与の可能性を調査する研究
  • ヒトRBCの溶血速度とヒト赤血球におけるヘモグロビン・一酸化窒素複合体(HbNO)の安定性に対する影響の調査
  • in vitroでの細胞分化に対する影響を研究するためにカタラーゼと組み合わせて
  • スーパーオキシドレベルの定量および化学発光とチトクロムC還元法によるマウス肺動脈の反応性に対するスーパーオキシドレベルの影響の研究
生物化学的/生理学的作用
ウシ赤血球由来スーパーオキシドジスムターゼは、スーパーオキシドラジカルの過酸化水素と酸素分子への不均化を触媒します。抗酸化物質として機能し、酸素ラジカルの毒性効果に対する細胞の防御において重要な役割を果たしています。スーパーオキシドアニオン(NOと反応してペルオキシ亜硝酸を形成します)に関して一酸化窒素(NO)と競合し、これによりSODはNOの活性を亢進します。SODは、培養ラット卵巣卵濾胞、神経細胞株、および遺伝子導入マウスにおいてアポトーシスを抑制することも明らかにされています。
単位の定義
1ユニットは、反応液量3.0 mLのキサンチンオキシダーゼ共役系において、pH 7.8、25°Cで、チトクロームcの還元を50%阻害します。キサンチンオキシダーゼの濃度は、ΔA550の初期値が0.025 ± 0.005/分となる濃度です。
物理的形状
凍結乾燥粉末、原則として無塩
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7571-CP:
S7571-75KU:
S7571-BULK:
S7571-15KU:
S7571-VAR:
S7571-30KU:
S7571-300KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Possible participation of superoxide anion in the intestinal tryptophan 2,3-dioxygenase reaction.
F Hirata et al.
The Journal of biological chemistry, 246(24), 7825-7826 (1971-12-25)
Sebastian Overmans et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 198, 165-174 (2018-03-20)
Exposure to polycyclic aromatic carbons (PAHs) poses a growing risk to coral reefs due to increasing shipping and petroleum extraction in tropical waters. Damaging effects of specific PAHs can be further enhanced by the presence of ultraviolet radiation, known as
Colleen M Hansel et al.
mBio, 10(2) (2019-03-14)
There is a growing appreciation within animal and plant physiology that the reactive oxygen species (ROS) superoxide is not only detrimental but also essential for life. Yet, despite widespread production of extracellular superoxide by healthy bacteria and phytoplankton, this molecule
C A Chuaqui et al.
Biochimica et biophysica acta, 702(1), 112-116 (1982-03-18)
It has been reported that the inactivation yield of superoxide dismutase from bovine erythrocytes irradiated in N2O-saturated solutions increases exponentially with the initial enzyme concentration and that dose-response curves are non-exponential. The present work analyses these data using a kinetic
Tomohiro Furukawa et al.
Toxins, 11(2) (2019-02-15)
Aflatoxin contamination of crops is a worldwide problem, and elucidation of the regulatory mechanism of aflatoxin production, for example relative to the oxidative⁻antioxidative system, is needed. Studies have shown that oxidative stress induced by reactive oxygen species promotes aflatoxin production.
資料
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.
Chromatograms
application for HPLC