由来生物
bovine liver
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
比活性
2,000-5,000 units/mg protein
分子量
tetramer ~250 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
等電点
5.4
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI Key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
cow ... CAT(280743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CAT (カタラーゼ)は内因性抗酸化酵素であるため、ROS (活性酸素種)による損傷から細胞を保護します。この遺伝子は、ヒトではクロモソーム11p13に局在し、12のイントロンと13のエクソンで構成されています。
研究領域:細胞シグナル伝達
ウシ肝臓由来のカタラーゼは、各々が分子量 60 kDa の、4 つの同じサブユニットで構成される四量体です。これらのサブユニットの各々が、プロトヘムIX基に結合した鉄を含んでいます。この酵素はNADPにも強く結合し、このときのNADPとヘム基の距離は13.7オングストローム以内です。
ウシ肝臓由来のカタラーゼは、各々が分子量 60 kDa の、4 つの同じサブユニットで構成される四量体です。これらのサブユニットの各々が、プロトヘムIX基に結合した鉄を含んでいます。この酵素はNADPにも強く結合し、このときのNADPとヘム基の距離は13.7オングストローム以内です。
アプリケーション
ウシ肝臓由来のカタラーゼは、
- ゲルろ過
- ウルトロゲルおよびグリセリンの勾配遠心分離におけるろ過分析
- サイズ排除クロマトグラフィー(HPLC)-エストロゲン受容体のHPLC分析
- 酵素アッセイ
- アルコール・オキシダーゼ活性の用途に使用されます。
カタラーゼは、遺伝子形質発現およびアポプトーシスにおける活性酸素種の役割を研究する際の、天然の抗酸化剤としての役割として機能します。また、タンパク質、脂質および核酸を酸化損傷から保護するためにも使用されています。産業的な用途として、カタラーゼは牛乳やチーズに添加された過酸化水素を除去するため、織物を漂白するため、および E. coli. の DNA 修復変異体の生存性に及ぼす陽性作用を検討するために使用されています。
ウシ肝臓由来カタラーゼは、以下のような用途に使用されることがあります:
ウシ肝臓由来カタラーゼは、以下のような用途に使用されることがあります:
- グルコースバイオ燃料電池への応用に用いる H H2O2-O2 ベースのバイオカソードの調製に
- フロリジルに固定化したカタラーゼの速度論的特性と貯蔵安定性を試験するため
- グルタチオン媒介性スーパーオキシドの水溶液中での生成に
生物化学的/生理学的作用
この製品は活性化剤を必要としませんが、3-アミノ-1-H-1,2,4トリアゾール、シアン化物、アジ化物、ヒドロキシルアミン、臭化シアン、2-メルカプトエタノール、ジチオスレイトール、ジアニシジンおよび硝酸塩によって阻害されます。
カタラーゼは、好気性生物のすべてに存在する抗酸化酵素で、代謝過程の副産物である過酸化水素を、より有害性の低い水と酸素に分解する反応を促進します。また、メチルペルオキシドおよびエチルペルオキシドなどの過酸化水素アルキルとも反応することができ、一方の H2O2 分子の代わりにメタノール、エタノール、プロパノール、ぎ酸、および硝酸を利用することもできます。カタラーゼ酵素は、補因子として鉄(Fe)またはマンガン(Mn)を使用し、Fe-CAT または Mn-CAT として分類されます。
注意
カタラーゼ溶液を凍結させないでください。 溶液を凍結させると活性が50~70%失われます。
単位の定義
1 unitはpH 7.0、25°C、1分間でH2O21.0 μmolを分解し、この間H2O2濃度は10.3 mMから9.2 mMに低下します(A240の減少率により測定)。
調製ノート
この製品は、2,000~5,000単位/mgの活性を有する細胞培養に適した粉体です。 この酵素は、pH 7.0で50 mMりん酸カリウム緩衝液に1 mg/mLで溶解します。
インヒビター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1345-10G:
C1345-100G:
C1345-BULK:
C1345-1G:
C1345-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
G Redeuilh et al.
The Journal of biological chemistry, 262(15), 6969-6975 (1987-05-25)
The structure of the calf uterus nontransformed molybdate-stabilized estradiol receptor (ER) has been investigated using affinity labeling with tamoxifen aziridine and several monoclonal antibodies directed either against the steroid binding protein (Mr approximately 65,000) or against the heat shock protein
Theppanya Charoenrat et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 27(6), 399-406 (2005-08-05)
An oxygen-limited fed-batch technique (OLFB) was compared to traditional methanol-limited fed-batch technique (MLFB) for the production of recombinant Thai Rosewood beta-glucosidase with Pichia pastoris. The degree of energy limitation, expressed as the relative rate of respiration (q(O)/q(O,max)), was kept similar
Taku Amo et al.
Journal of bacteriology, 184(12), 3305-3312 (2002-05-25)
We had previously isolated a facultatively anaerobic hyperthermophilic archaeon, Pyrobaculum calidifontis strain VA1. Here, we found that strain VA1, when grown under aerobic conditions, harbors high catalase activity. The catalase was purified 91-fold from crude extracts and displayed a specific
J M Renoir et al.
European journal of biochemistry, 127(1), 71-79 (1982-09-01)
A molydate-stabilized, 'non-activated' form of the progesterone receptor from the cytosol of oestrogen-stimulated chick oviduct has been purified to homogeneity by a three-step procedure. The first step, affinity chromatography using a N-(12-amino-dodecyl)-3-oxo-4-androsten-17 beta-carboxamide-substituted Sepharose gel, purified the receptor 1500-2700-fold with
Yanqiong Liu et al.
Medicine, 94(13), e702-e702 (2015-04-04)
Reactive oxygen species (ROS) play critical roles in hepatocarcinogenesis. The catalase (CAT) enzyme is involved in the repair of ROS. Therefore, we investigate the association between CAT gene polymorphisms and the risk of hepatocellular carcinoma (HCC). A total of 715
プロトコル
This procedure may be used for all Catalase products.