Merck
S9697
Sigma-Aldrich
スーパーオキシドジスムターゼ ウシ
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥2500 units/mg protein, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
スーパーオキシドジスムターゼ1 ウシ, エリスロクプレイン, サイトクプレイン, ヘモクプレイン, CU/ZN-SOD, SOD, SOD1, スーパーオキシド:スーパーオキシドオキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
比活性
≥2500 units/mg protein
保管条件
(Tightly closed)
テクニック
inhibition assay: suitable
white
最適pH
7.8 (25 °C)
pH範囲
7.6-10.5
pI 
4.95
シーケンス注釈
MATKAVCVLKGDGPVQGTIHFEAKGDTVVVTGSITGLTEGDHGFHVHQFGDNTQGCTSAGPHFNPLSKKHGGPKDEERHVGDLGNVTADKNGVAIVDIVDPLISLSGEYSIIGRTMVVHEKPDDLGRGGNEESTKTGNAGSRLACGVIGIAK
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
詳細
研究の領域:細胞シグナル伝達
ウシ赤血球由来のSODは、哺乳類組織で最初に発見されたSODでした。SODには、活性部位の金属イオンにより識別される、3つの形態があります。Cu+2/Zn+2SOD、Mn+2SOD、Fe+2 SODです。脊椎動物では、Cu/Zn-SODは細胞質および葉緑体に存在し、また、細胞外空間に存在することがありますが、Mn-SODはミトコンドリアマトリックス空間およびペルオキシソームに存在します。Fe-SODは原核生物の葉緑体と一部の高等植物に存在します。
アプリケーション
ウシスーパーオキシドジムスターゼは、以下の用途に使用されています:
  • スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)酵素活性を評価するための検量線の作成
  • リポタンパク質がL-アルギニン-一酸化窒素経路に影響を及ぼす可能性を検討する試験
  • ヒトCu、Znスーパオキシドジスムターゼにおけるトリプトファンからキヌレニンへの炭酸アニオンラジカルによる翻訳後修飾の質量スペクトルデータを検討する試験
生物化学的/生理学的作用
スーパーオキシドジムスターゼ(SOD)は、スーパーオキシドラジカルの過酸化水素および分子状酸素への不均化を触媒します。この反応は次にレドックス感受性キナーゼを活性化し、特定のホスファターゼを不活性化して、肥大、増殖、遊走などのレドックス感受性シグナル伝達経路を調節します。SODは強力な抗酸化剤として働き、酸素ラジカルの毒性作用から細胞を保護します。SODはまた、スーパーオキシドアニオンに対して一酸化窒素(NO)と競合することによってアポトーシスを抑制する可能性があります。スーパーオキシドアニオンはNOと反応してアポトーシス誘導物質であるペルオキシ亜硝酸塩を形成します。
単位の定義
1 unitは、反応液量3.0 mL、pH 7.8、25°Cでチトクロムcの還元を50%阻害する酵素量です(キサンチンオキシダーゼとの共役系で測定)。キサンチンオキシダーゼの濃度は、ΔA550の初期値が0.025±0.005/分となる濃度です。
調製ノート
動物由来成分フリーの材料を用いて製造されています。
再構成
10 mmリン酸カリウム(pH 7.4)に溶解して復元してください。
アナリシスノート
吸光係数:EmM = 10.3(258 nM)
SODは、トリプトファンが含まれないため、280 nMで有意な吸収ピークを示しません。
その他情報
インヒビター:シアン化物、OH-(競合)、過酸化水素
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
S9697-75KU:
S9697-VAR:
S9697-75KU-PW:
S9697-30KU-PW:
S9697-15KU-PW:
S9697-30KU:
I-3621:
S9697-300KU:
S9697-BULK:
S9697-15KU:
S9697-300KU-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hao Zhang et al.
Free radical biology & medicine, 36(11), 1355-1365 (2004-05-12)
In this review, we describe the free radical mechanism of covalent aggregation of human copper, zinc superoxide dismutase (hSOD1). Bicarbonate anion (HCO3-) enhances the covalent aggregation of hSOD1 mediated by the SOD1 peroxidase-dependent formation of carbonate radical anion (CO3*-), a
L Vergnani et al.
Circulation, 101(11), 1261-1266 (2000-03-22)
Native and oxidized LDLs (n-LDL and ox-LDL) are involved in the atherogenic process and affect endothelium-dependent vascular tone through their interaction with nitric oxide (NO). In this study we evaluated directly, by using a porphyrinic microsensor, the effect of increasing
Tohru Fukai et al.
Cardiovascular research, 55(2), 239-249 (2002-07-19)
Excessive production and/or inadequate removal of reactive oxygen species, especially superoxide anion (O(2)(*-)), have been implicated in the pathogenesis of many cardiovascular diseases, including atherosclerosis, hypertension, diabetes, and in endothelial dysfunction by decreasing nitric oxide (NO) bioactivity. Since the vascular
Laura Micheli et al.
Scientific reports, 8(1), 14364-14364 (2018-09-27)
Oxaliplatin treatment is associated with the development of a dose-limiting painful neuropathy impairing patient's quality of life. Since oxidative unbalance is a relevant mechanism of oxaliplatin neurotoxicity, we assessed the potential antioxidant properties of Vitis vinifera extract in reducing oxaliplatin-induced
Susanne Flor et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(12) (2021-12-25)
Glioblastoma remains the deadliest form of brain cancer, largely because these tumors become resistant to standard of care treatment with radiation and chemotherapy. Intracellular production of reactive oxygen species (ROS) is necessary for chemo- and radiotherapy-induced cytotoxicity. Here, we assessed
資料
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.