Merck
C3155
Sigma-Aldrich
カタラーゼ ウシ肝臓由来
aqueous solution, ≥30,000 units/mg protein
別名:
H2O2:H2O2オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
bovine liver
品質水準
詳細
optimum pH ~ 7.0
無菌性
aseptically filled
形状
aqueous solution
比活性
≥30,000 units/mg protein
分子量
tetramer ~250 kDa
含みます
≤0.10 mg/mL Thymol
組成
ammonium sulphate, 30-50%
catalase, 10-20%
保管条件
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized
persons)
テクニック
activity assay: suitable
等電点
5.4
pI 
5.4
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI Key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
cow ... CAT(280743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究分野:細胞シグナリング
ウシ由来カタラーゼは四量体の酵素で、4つの同一サブユニットで構成されており、各サブユニットには1つのヘム部分があります。各サブユニットには、α-ヘリックスドメイン、8本鎖β-バレル、β-バレルを包み込む形のループで結合したN-末端貫通アームなどの4つのドメインがあります。
Research Area: Cell Signaling
Catalase from bovine liver is a tetramer consisting of 4 equal subunits each with a 60 kDa molecular weight. Each of these subunits contains iron bound to a protoheme IX group. The enzyme will also strongly bind to NADP, where NADP and the heme group are within 13.7 angstroms.
アプリケーション
ウシ肝臓由来カタラーゼは、次の用途で使用されています:
  • 初代マウス皮質ニューロンにおける単分子蛍光インサイツハイブリダイゼーション(smFISH)で使用されるGLOXバッファーの成分として
  • 一酸化窒素とのその相互作用の構造・動態分析
  • マウス小脳切片器官培養においてH2O2を生成し、ミエリン形成に対するH2O2が引き起こす酸化ストレスの影響を調べるためのグルコース酸化酵素-カタラーゼ系(GOX-CAT系)の調製
カタラーゼは、遺伝子形質発現およびアポプトーシスにおける活性酸素種の役割を研究する際の、天然の抗酸化剤としての役割として機能します。また、タンパク質、脂質および核酸を酸化損傷から保護するためにも使用されています。 産業的な用途として、カタラーゼは牛乳やチーズに添加された過酸化水素を除去するため、織物を漂白するため、および大腸菌 (E. coli) のDNA修復変異体の生存性に及ぼす陽性作用を検討するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カタラーゼは広く存在する活性酵素であり、あらゆる好気性生物に存在しています。カタラーゼレベルの低下と酸化ストレスは、白斑、高血圧、無カタラーゼ血症、がん、糖尿病、アルツハイマー病など複数の疾患を引き起こします。’
Catalase, an antioxidant enzyme found in all aerobic organisms, catalyzes the degradation of hydrogen peroxide, a byproduct of metabolic processes, into less harmful water and oxygen. It can also react with alkylhydrogen peroxides, such as methylperoxide and ethylperoxide and the second H2O2 molecule can be replaced by methanol, ethanol, propanol, formate and nitrate as a hydrogen donor. Catalase enzyme uses either iron (Fe) or manganese (Mn) as cofactor, and are classified as Fe-CAT or Mn-CAT.
注意
カタラーゼ溶液は凍結しないでください。溶液を凍結させると活性が50~70%失われます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.0、25°C、1分間で1.0 μmolのH2O2を分解する酵素量です。A240の減少率に基づく測定によると、H2O2濃度は10.3から9.2 mMへと低下します。
調製ノート
本製品は、30,000 ユニット/mg超のタンパク質を含む水溶液です。チモール防腐剤を除去するために、カタラーゼ結晶を遠心分離によりペレット化し、上澄み液を捨て、ペレットを水に再懸濁し、再度ペレット化します。この酵素は、pH 7.0の50 mMリン酸カリウムバッファーに1 mg/mLの濃度で可溶です。
阻害剤
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C3155-1G:
C3155-BULK:
C3155-BULK-N:
C3155-500MG-PW:
C3155-PH:
C3155-100MG:
C3155PROC:
C3155-500MG:
C3155-50MG-PW:
C3155-100MG-PW:
C3155-VAR:
C3155-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Camilla Ciolli Mattioli et al.
Nucleic acids research, 47(5), 2560-2573 (2018-12-28)
The proper subcellular localization of RNAs and local translational regulation is crucial in highly compartmentalized cells, such as neurons. RNA localization is mediated by specific cis-regulatory elements usually found in mRNA 3'UTRs. Therefore, processes that generate alternative 3'UTRs-alternative splicing and
Trine Juul et al.
The Journal of biological chemistry, 285(28), 21411-21415 (2010-05-11)
Hydroxyurea (HU) is a well tolerated ribonucleotide reductase inhibitor effective in HIV, sickle cell disease, and blood cancer therapy. Despite a positive initial response, however, most treated cancers eventually progress due to development of HU resistance. Although RNR properties influence
Koodathingal Prakash et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 11(1), 46-57 (2001-12-14)
Catalases, although synthesized from single genes and built up from only one type of subunit, exist in heterogeneous form with respect to their conformations and association states in biological systems. This heterogeneity is not of genetic origin, but rather reflects
Namrta Purwar et al.
Biochemistry, 50(21), 4491-4503 (2011-04-29)
We present the structures of bovine catalase in its native form and complexed with ammonia and nitric oxide, obtained by X-ray crystallography. Using the NO generator 1-(N,N-diethylamino)diazen-1-ium-1,2-diolate, we were able to generate sufficiently high NO concentrations within the catalase crystals
Amjad Askary et al.
Nature biotechnology, 38(1), 66-75 (2019-11-20)
Molecular barcoding technologies that uniquely identify single cells are hampered by limitations in barcode measurement. Readout by sequencing does not preserve the spatial organization of cells in tissues, whereas imaging methods preserve spatial structure but are less sensitive to barcode
プロトコル
This procedure may be used for all Catalase products.