345386
Glucose Oxidase, Aspergillus niger, Recombinant
Catalyzes the oxidation of β-D-glucose to D-glucono-ω-lactone and hydrogen peroxide. Also catalyzes the conversion of D-glucono-ω-lactone to gluconic acid.
別名:
Glucose Oxidase, Aspergillus niger, Recombinant
詳細
Merck USA index - 14, 4460
フォーム
lyophilized solid
比活性
≥250 units/mg solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
yellow-brown
溶解性
0.1 M phosphate buffer, pH 7.0: 5 mg/mL
その他の活性
Amylase ≤0.1%
catalase ≤20 U/mg (dry weight)
sucrase ≤0.1%
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
詳細
警告
単位の定義
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
345386-10KU:
試験成績書(COA)