由来生物
Aspergillus niger
品質水準
フォーム
suspension
比活性
~14 units/mg protein (At 25 °C with glycogen as the substrate; standardized with BSA.)
分子量
Mr 97 kDa
包装
pkg of 10 mL (10102857001 [100 mg])
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
55 °C optimum reaction temp.
最適pH
4.6-4.8
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
アミログルコシダーゼは、複数のAspergillus属種により合成されます。 二糖分解酵素タイプのα-グルコシダーゼです。 この酵素は細胞外酵素であり、主な工業用酵素の1つです。 アミログルコシダーゼの安定性は固定化により高めることができます。
特異性
複数のグルコース単位のオリゴ糖または多糖にα1,4- またはα1,6-結合した末端グルコースを切断。産物はD-グルコース。
熱失活:熱失活では、80 °Cで45分間とその後の急激な冷却が推奨されます。
熱失活:熱失活では、80 °Cで45分間とその後の急激な冷却が推奨されます。
アプリケーション
Aspergillus niger(クロコウジカビ)由来のアミログルコシダーゼは、多糖(デンプン、デキストリン、グリコーゲンなど)の末端のα1,4-およびα1,6-グルコシド結合(グルコース・グルコース結合)の加水分解で使用でき、分子の非還元末端からグルコース単位が順々に除去されます。またこの酵素はマルトースとマルトシド(マルトトリオース、マルトテトラオースなど)も切断します。
生物化学的/生理学的作用
Aspergillus niger(クロコウジカビ)由来のアミログルコシダーゼは、多糖類のα-D-(1-4)、α-D-(1-6)、およびα-D-(1-3)グルコシド結合を加水分解することができます。 アミログルコシダーゼは、デンプンをデキストリンとグルコースに変換する細胞外酵素です。この酵素は、デンプン加工産業でコーンシロップからD-グルコースを商業生産するために使用されます。
単位の定義
単位換算:1ユニット(+25 °C、基質はグリコーゲン)は8.6 U(+60 °C、基質はデンプン)に相当します。
物理的形状
3.2 M硫酸アンモニウム溶液懸濁液、pHは約6
その他情報
生命科学研究用。診断用には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recent Advances in Basic and Applied Aspects of Industrial Catalysis (1998)
A A Amirul et al.
Folia microbiologica, 41(2), 165-174 (1996-01-01)
A. niger produced alpha-glucosidase, alpha-amylase and two forms of glucoamylase when grown in a liquid medium containing raw tapioca starch as the carbon source. The glucoamylases, which formed the dominant components of amylolytic activity manifested by the organism, were purified
High-potency amyloglucosidase-producing mold of the Aspergillus niger group.
Smiley KL, et al.
Applied Microbiology, 12(5), 455-455 (1964)
Nicholson N.
Biodiversity: New Leads for the Pharmaceutical and Agrochemical Industries (2000)
Recent Advances in Basic and Applied Aspects of Industrial Catalysis (1998)