おすすめの製品
使用法
sufficient for 20 assays
アプリケーション
food and beverages
general analytical
保管温度
2-8°C
アプリケーション
適合性
キットの構成要素のみ
- o-dianisidine reagent 1 mL/vial
- glucose oxidase/peroxidase reagent 1 capsule
- glucose standard .5 mL
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy measures the extent to which a glycan or other molecule distorts a magnetic field.
NMR Analysis of Glycans
プロトコル
Enzymatic methods for food analysis are highly specific and offer considerable time and cost savings over other methods, especially from the sample preparation standpoint. We offer a wide variety of convenient kits and reagents for rapid and reliable enzymatic food analysis.