Merck
MAK266
Sigma-Aldrich
Triglyceride Quantification Colorimetric/Fluorometric Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
neurological disorders; cardiovascular diseases
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
The new Triglyceride Quantification Kit, MAK564, is now available! Triglycerides (TG) are the main constituents of vegetable oil, animal fat, LDL and VLDL, and play an important role as transporters of fatty acids as well as an energy source. TG is broken down into fatty acids and glycerol, after which both can serve as substrates for energy producing and metabolic pathways. High blood levels of TG are implicated in atherosclerosis, heart disease and stroke as well as in pancreatitis.
適合性
Suitable for use with serum, plasma, and other biological fluids, and tissue and cell culture samples.
原理
The Triglyceride Quantification Kit provides a sensitive, easy assay to measure TG concentration in a variety of samples. In this assay, TG are converted to free fatty acids and glycerol. The glycerol is then oxidized to generate a colorimetric (570 nm)/fluorometric (lex = 535 nm/lem = 587 nm) product. The kit is sensitive to detect 2 pmole–10 nmole (2–10,000 mM range) of triglyceride in various samples. The kit also detects monoglycerides and diglycerides.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Glyceroneogenesis and the triglyceride/fatty acid cycle.
Reshef L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(33), 30413-30416 (2003)
The role of triglycerides in atherosclerosis.
Talayero, Beatriz G., and Frank M. Sacks.Talayero, Beatriz G and Frank M S
Current Cardiology Reports, 13(6), 544-544 (2011)
David A. Wilson
Clinical Veterinary Advisor: The Horse (2011)
Clinical biochemistry and hematology.
The laboratory rabbit, guinea pig, hamster, and other rodents., 57-116 (2012)
Pingping Luo et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 11(3), 668-679 (2021-03-30)
Alcoholic liver disease (ALD) causes insulin resistance, lipid metabolism dysfunction, and inflammation. We investigated the protective effects and direct regulating target of S-allylmercaptocysteine (SAMC) from aged garlic on liver cell injury. A chronic ethanol-fed ALD in vivo model (the NIAAA model)