Merck
MAK043
Sigma-Aldrich
コレステロール定量キット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
コレステロールアッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.25
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
cancer; cardiovascular diseases
保管温度
−20°C
詳細
コレステロールは哺乳類の細胞膜の重要な成分で、細胞内輸送、細胞のシグナル伝達、および膜の流動性の維持において機能を果たしています。血液内では、コレステロールは遊離酸とコレステロールエステルの両方として循環しています。コレステロール高値はアテローム性動脈硬化症および心血管の病態と関連するため、血清コレステロールの制御には重要な治療的役割があります。最近の証拠からコレステロール恒常性障害が慢性炎症状態の進行の一因であることが示唆されています。
コレステロールは主に肝臓で産生されます。コレステロール異常値は冠動脈心疾患に関係があります。コレステロールは乳がんの進行または阻害と関連します。腫瘍細胞は細胞増殖を促進するそれ自体のコレステロールを合成することができます。がん、特に前立腺がんの場合、コレステロール値の上昇が認められます。肥満の場合血清コレステロール高値が認められます。
アプリケーション
Cholesterol Quantitation Kitは全血清コレステロール値の測定に使用されています。
適合性
細胞および組織の培養サンプル、尿、血漿、血清、およびその他の生物学的サンプルとの使用に適しています。
原理
Cholesterol Quantitation Kitは、サンプル中の遊離コレステロール、コレステリルエステル、またはその両方(総量)の濃度の測定にも使用することができます。このキットでは、コレステロール存在量に比例して比色定量(570 nm)/蛍光定量(λex=535/λem = 587 nm)生成物を生じる共酵素反応によって全コレステロール濃度を測定します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The role of cholesterol in cancer.
Kuzu O F, et al.
Cancer Research (2016)
Alessandro Attanzio et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(9), 4242-4247 (2019-02-26)
The stems of Opuntia ficus-indica, known as cladodes, are a rich source of soluble fibers, which makes them an important candidate for the production of functional foods. Tagliatelle of durum wheat fortified with Opuntia cladode extract (OCE) at different levels
Is There Any Relationship between Diabetic Gastroparesis and Mucosal Injury?
Cakir O O.
J Gastrointest Dig Syst , 6(461), 2-2 (2016)
Hypolipidemic and Anti-Atherogenic Activity of Aqueous Extract of Leaves of Lagenaria siceraria in Wistar Rats.
Aslam M and Nijam R
Journal of Natural Remedies, 14(1), 52-57 (2013)
Time trends in population cholesterol levels 1986--2004: influence of lipid-lowering drugs, obesity, smoking and educational level. The northern Sweden MONICA study
Eliasson M, et al.
J. Int. Med., 260(6), 551-559 (2006)