Merck
E3289
Sigma-Aldrich
カタラーゼ ウシ肝臓由来
≥20000 units/mg protein, lyophilized powder
別名:
H2O2:H2O2オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥20000 units/mg protein
分子量
tetramer ~250 kDa
組成
protein, ≥60% E405
等電点
5.4
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI Key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究領域:細胞シグナル伝達
ウシ肝臓由来のカタラーゼは、各々が分子量 60 kDa の、4 つの同じサブユニットで構成される四量体です。これらのサブユニットの各々が、プロトヘムIX基に結合した鉄を含んでいます。この酵素はNADPにも強く結合し、このときのNADPとヘム基の距離は13.7オングストローム以内です。
Research area: Cell Signaling
Catalase is encoded by the gene mapped to human chromosome 11p13. Mammalian catalase is an antioxidant enzyme and is a member of hydroperoxidase family). The active enzyme is homotetrameric in nature.
アプリケーション
カタラーゼは、遺伝子形質発現およびアポプトーシスにおける活性酸素種の役割を研究する際の、天然の抗酸化剤としての役割として機能します。また、タンパク質、脂質および核酸を酸化損傷から保護するためにも使用されています。産業的な用途として、カタラーゼは牛乳やチーズに添加された過酸化水素を除去するため、織物を漂白するため、および E. coli. の DNA 修復変異体の生存性に及ぼす陽性作用を検討するために使用されています。
ウシ肝臓由来カタラーゼは、以下のような用途に使用されることがあります:
  • グルコースバイオ燃料電池への応用に用いる H H2O2-O2 ベースのバイオカソードの調製に
  • フロリジルに固定化したカタラーゼの速度論的特性と貯蔵安定性を試験するため
  • グルタチオン媒介性スーパーオキシドの水溶液中での生成に
Catalase from bovine liver has been used:
  • as a component of gloxy, which is one of the most popular oxygen-scavenging systems.
  • in single molecule fluorescence resonance energy transfer (FRET) measurements.
  • in cytochrome-C oxidase (COX) histochemistry to study the role of mitochondrial uncoupling protein 2 (UCP2) in limiting oxidative stress during glaucoma.
  • to pre-treat slide chambers for total internal reflection fluorescence (TIRF) microscopy.
  • in quantifying hydrogen peroxide release.
  • to help minimize the effects of reactive oxygen species (ROS) in cooperativity assay for studying doublecortin and microtubule interaction.
生物化学的/生理学的作用
カタラーゼは、好気性生物のすべてに存在する抗酸化酵素で、代謝過程の副産物である過酸化水素を、より有害性の低い水と酸素に分解する反応を促進します。また、メチルペルオキシドおよびエチルペルオキシドなどの過酸化水素アルキルとも反応することができ、一方の H2O2 分子の代わりにメタノール、エタノール、プロパノール、ぎ酸、および硝酸を利用することもできます。カタラーゼ酵素は、補因子として鉄(Fe)またはマンガン(Mn)を使用し、Fe-CAT または Mn-CAT として分類されます。
Catalase has an ability to convert solar radiation into reactive oxidant species (ROS). It is involved in regulation of tissue peroxide levels. Mutation in catalase gene result in the progress of essential hypertension (EH).
単位の定義
One unit will decompose 1.0 micromole of hydrogen peroxide per minute at pH 7.0 at 25 deg C, while the hydrogen peroxide concentration falls from 10.3 to 9.2 millimolar.
物理的形状
Supplied as a lyophilized powder containing ≤0.2% thymol
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
E3289-VAR:
E3289-100MG:
E3289-1G:
E3289-500MG:
E3289-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiawei Sun et al.
ACS nano, 13(9), 10191-10200 (2019-08-28)
Self-propelled motors have been developed with promising potential for medical applications. However, most of them have a size range at the microscale, which limits their further research for in vivo experiments. Previously, our group developed nanoscaled motors with a size
Influence of A-21T and C-262T genetic polymorphisms at the promoter region of the catalase (CAT) on gene expression.
Saify K, et al.
Environmental Health and Preventive Medicine, 21(5), 382-386 (2016)
Frequent loss of heterozygosity on chromosomes 3p and 17p without VHL or p53 mutations suggests involvement of unidentified tumor suppressor genes in follicular thyroid carcinoma.
Grebe S K, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 82(11), 3684-3691 (1997)
Observation and Analysis of RAD51 Nucleation Dynamics at Single-Monomer Resolution.
Subramanyam S, et al.
Methods in Enzymology, 600, 201-232 (2018)
Mechanisms of oxidant generation by catalase.
Heck D E, et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1203(1), 120-125 (2010)