安全性情報
T7638
Sigma-Aldrich
ソーマチン クズウコン科Thaumatococcus daniellii由来
別名:
ソーマチンタンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
由来生物
plant (Thaumatococcus daniellii)
品質水準
フォーム
powder
分子量
~22 kDa
保管温度
2-8°C
詳細
タウマチンは、アフリカのカテンフェという植物(Thaumatococcus daniellii Benth)から抽出される超甘味タンパク質です。この非毒性タンパク質は、広範な病因関連タンパク質ファミリー(PR5群)のメンバーです。タウマチンは、タウマチンI、II、III、a、およびbの5種類のアイソフォームで存在します。
アプリケーション
Thaumatococcus daniellii由来のタウマチンは、以下の用途に使用されています:
  • ウェスタンブロットを用いてトランスジェニックマウスの乳汁中の遺伝子組換えタウマチン量を検出するための陽性対照/標準物質として
  • フリーラン果汁中に存在するVitis vinifera(ヨーロッパブドウ)タウマチン様タンパク質(VVTL1)と保持時間を比較し、ブドウジュース中の病因関連タンパク質含量を測定するための標準物質として
  • 遊離型および結合型デカバナジン酸塩との相互作用を検討するためのモデルタンパク質として
生物化学的/生理学的作用
タウマチンは、食品産業において使用されているカロリーゼロの甘味剤および風味増強剤です。抗真菌活性があり、植物では保護機能を示します。タウマチンは、低カロリー特別食の構成要素であるため、医薬品において有用です。
近年、トマトにおけるThaumatococcus daniellii由来のタウマチン遺伝子の過剰発現が果実の甘みを増すことが明らかとなり、タウマチンをさまざまな食品の味の改善に利用する可能性が示唆されました。
品質
タウマチンIおよびタウマチンIIの混合物で、他の甘味タンパク質も微量に含みます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T7638-1G:
T7638-BULK:
T7638-250MG:
T7638-VAR:
T7638-25MG:
T7638-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modification of tomato taste in transgenic plants carrying a thaumatin gene from Thaumatococcus daniellii Benth.
Bartoszewski, G.
Plant Breeding, 122, 347-351 (2003)
Tetsuya Masuda et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 102(5), 375-389 (2006-12-26)
Most proteins are tasteless and flavorless, while some proteins elicit a sweet-taste response on the human palate. Six proteins, thaumatin, monellin, mabinlin, brazzein, egg lysozyme, and neoculin (previously considered as curculin) have been identified as sweet-tasting proteins. However, no common
E C Zemanek et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 35(5), 455-466 (1995-09-01)
The thaumatins are a class of intensely sweet proteins isolated from the fruit of the tropical plant Thaumatococcus danielli. Thaumatin is approved for use in many countries and has application as both a flavor enhancer and a high-intensity sweetener. The
P A Temussi
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 63(16), 1876-1888 (2006-07-01)
A few proteins, discovered mainly in tropical fruits, have a distinct sweet taste. These proteins have played an important role towards a molecular understanding of the mechanisms of taste. Owing to the huge difference in size, between most sweeteners and
Chae Un Kim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(12), 4596-4600 (2009-03-05)
Polymorphism of water has been extensively studied, but controversy still exists over the phase transition between high-density amorphous (HDA) and low-density amorphous (LDA) ice. We report the phase behavior of HDA ice inside high-pressure cryocooled protein crystals. Using X-ray diffraction