アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
63 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
1.485 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
isothiocyanate
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)N=C=S
InChI
1S/C9H3F6NS/c10-8(11,12)5-1-6(9(13,14)15)3-7(2-5)16-4-17/h1-3H
InChI Key
FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- アミノ官能化モデル表面、Au上のアミノチオレート、Si上のアミノシロキサン、およびポリエチレン(PE)箔およびフィルムの化学的誘導体化。
- ω-アミノ-4,4′-テルフェニル置換アルカンチオールの自己組織化単分子層の化学的誘導体化。
- エチレン結合スルホンイミドイル含有チオ尿素の合成。
- ピロリジン-2-カルボン酸-{2-[3-(3,5-ビストリフルオロメチルフェニル)チオウレイド]フェニル}-アミドの調製。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
468517-BULK:
468517-5G:
468517-1G:
468517-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
468517-1G | 4061837804113 |
468517-5G | 4061832358567 |