アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
密度
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
isocyanate
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)N=C=O
InChI
1S/C9H3F6NO/c10-8(11,12)5-1-6(9(13,14)15)3-7(2-5)16-4-17/h1-3H
InChI Key
NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- アミノ基修飾モデル表面の化学誘導
- 4-ピロリジノピリジンとの発熱反応によるアリルアミノチオカルボニルピリジニウム両性イオン塩の合成
- (S)-3-ヒドロキシメチル-2-メトキシメトキシ-2'-(3-(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)ウリル-ベンジル)-1,10-ビナフタレンの合成。
- MeCN中での2-アミノピリジンとの反応による1-[3,5-ビス(トルフルオロメチル)フェニル]-3-(2-ピリジル)チオ尿素の合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
374857-BULK:
374857-5G:
374857-1G:
374857-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック