アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6344 (lit.)
bp
267 °C/761 mmHg (lit.)
mp
4 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
密度
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
isocyanate
SMILES記法
O=C=Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H
InChI Key
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
170518-VAR:
170518-BULK:
170518-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック