Merck
125903
Sigma-Aldrich
1,3-ジブロモプロパン
ReagentPlus®, 99%
別名:
トリメチレンジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)3Br
CAS番号:
分子量:
201.89
Beilstein:
635662
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
7 (vs air)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
密度
1.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI Key
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3-ジブロモプロパンは二ハロゲン化プロパンです。電解液相ニッケル (I) サレンおよびカーボン電極上のポリマーフィルムに封入されたニッケル (I) サレン触媒により還元され、それぞれシクロプロパンおよびプロピレンを与えます。
アプリケーション
1,3-ジブロモプロパンはキラル双生ジカチオン性イオン液体および 1,3-ビス(1-7'-クロロ-4-キノリル-4-ピペラジニル)プロパンの調製に用いられることがあります。3
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
125903-50ML:
125903-100ML:
125903-250ML:
125903-500ML:
125903-VAR:
125903-1L:
125903-10ML:
125903-5L:
125903-2.5L:
125903-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic reduction of α,ω-dihaloalkanes with nickel (I) salen as a homogeneous-phase and polymer-bound mediator.
Dahm CE and Peters DG.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 406(1), 119-129 (1996)
Synthesis of Chiral Geminal Dicationic Ionic Liquid from Amino Acids.
Yin A, et al.
Asian Journal of Chemistry, 25(12), 6721-6721 (2013)
E E Badr et al.
Journal of oleo science, 59(12), 647-652 (2010-11-26)
A fatty hydrazide based cationic gemini surfactants, 1,3-bis (N'-acyl-N,N-dimethylhydrazinium) propane dibromide which possess hydrolyzable amido moieties in the lipophilic portions, were prepared by reacting 1,3-bromopropane with N,N-dimethyl fatty hydrazide. The surface properties were explained and discussed based on the effect
A Witkowski et al.
The Journal of biological chemistry, 267(26), 18488-18492 (1992-09-15)
Thioesterase II is a 29-kDa monomer which, in certain specialized tissues, acts as a chain terminator in fatty acid synthesis by hydrolyzing medium-chain fatty acids from the fatty acid synthase. As with serine proteases, hydrolysis appears to involve acylation of
S P James et al.
Toxicology letters, 8(1-2), 7-15 (1981-04-01)
Oral administration of 1,3-dibromopropane (2 mmol/kg) to rats resulted in a marked decrease in the level of hepatic glutathione (GSH). Sulphur-containing [14C]-metabolites were excreted in the bile of rats dose with 1,3-bromo[14C]propane and were subjected to enterohepatic cycling. After an