アッセイ
99%
フォーム
powder or crystals
mp
80-82 °C (lit.)
密度
2.132 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ICCI
InChI
1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,2-ジヨードエタンの用途:
- さらに3-ヒドロキシカルボン酸を合成するための単電子移動試薬であるサマリウム(II)ヨウ化物-水錯体(SmI2-H2O錯体)の合成。
- 音響化学バルビエ型反応条件を用いる置選択性ホモプロパギルアルコールの誘導体の合成。
- アルコールのデヒドロキシ-ヨウ素化のヨード源および効果的な試薬。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D122807-5G:
D122807-VAR:
D122807-BULK:
D122807-5KG:
D122807-25G:4548173990460
D122807-100G:4548173990453
この製品を見ている人はこちらもチェック
Halogenation through Deoxygenation of Alcohols and Aldehydes.
Chen J, et al.
Organic Letters, 20(10), 3061-3064 (2018)
Synthesis of homopropargyl alcohols via sonochemical Barbier-type reaction.
Lee ASY, et al.
Tetrahedron Letters, 45(7), 1551-1553 (2004)
Michal Szostak et al.
Nature protocols, 7(5), 970-977 (2012-04-28)
The single-step synthesis of 3-hydroxy carboxylic acids from readily available Meldrum's acids involves a selective monoreduction using a SmI(2)-H(2)O complex to give products in high crude purity, and it represents a considerable advancement over other methods for the synthesis of
Jiajun Yan et al.
Nature nanotechnology, 14(7), 684-690 (2019-05-22)
Eutectic gallium indium (EGaIn) is a liquid metal alloy at room temperature. EGaIn microdroplets can be incorporated into elastomers to fabricate highly stretchable, mechanically robust, soft multifunctional composites with high thermal stability1 and electrical conductivity2-4 that are suitable for applications
Eugen Klein et al.
ACS nano, 13(6), 6955-6962 (2019-06-12)
Hybrid lead halide perovskites with 2D stacking structures have recently emerged as promising materials for optoelectronic applications. We report a method for growing 2D nanosheets of hybrid lead halide perovskites (I, Br and Cl), with tunable lateral sizes ranging from