Merck
109452
Sigma-Aldrich
ヨードホルム
99%
別名:
トリヨードメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHI3
CAS番号:
分子量:
393.73
Beilstein:
1697010
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
118-121 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 5%
H2O: insoluble
acetone: freely soluble
benzene: freely soluble
glycerol: very slightly soluble
petroleum ether: slightly soluble
密度
4.008 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
IC(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヨードホルムは、Cu0触媒による塩化ビニルの新しいリビングラジカル重合を開始させます。 ヨードホルムペーストは、感染した乳歯の根幹治療において使用できます
アプリケーション
ヨードホルムは、ヨードホルムと架橋させたブタジエン-アクリロニトリルゴムであるBayer社のペルブナンNT 1845の熱分析と可燃性研究において使用されました。また、飲料水中のヨードホルム、ヨード酢酸、およびその他のトリハロメタンの同時定量のための分析法の開発のために使用されました
生物化学的/生理学的作用
ヨードホルムはヨウ素含有化合物で、医療や獣医学分野において殺菌の用途で使用されます。ヨードホルムは、乳酸生成を向上させ、酪酸発酵を阻害することにより、バイオマスのサイロ貯蔵変換システムにおける発酵を改善します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
109452-100G:4548173927329
109452-VAR:
109452-BULK:
109452-500G:4548173927336
109452-5G:4548173927343
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
F Garcia-Godoy
ASDC journal of dentistry for children, 54(1), 30-34 (1987-01-01)
The treatment guidelines for success were if clinically the tooth was painless, without pathologic mobility, and the gingiva was healthy. No clinical or radiographic signs or symptoms of failure were observed in forty-three of forty-five teeth.
Xiaolin Liu et al.
PloS one, 8(4), e60858-e60858 (2013-04-25)
An optimized method is presented using liquid-liquid extraction and derivatization for the extraction of iodoacetic acid (IAA) and other haloacetic acids (HAA9) and direct extraction of iodoform (IF) and other trihalomethanes (THM4) from drinking water, followed by detection by gas
Jorge L Rico et al.
Bioresource technology, 323, 124532-124532 (2021-01-11)
Conversion of organic wastes to fatty acids rather than methane through anaerobic digestion-based technologies has considerable promise. However, the relationships between microbiome structure and fatty acids produced from cellulosic feedstocks are not well understood. This study investigated the nature of
Thermal stability and flammability of butadiene-acrylonitrile rubber cross-linked with iodoform.
Rybinski P, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 81(1), 9-13 (2005)
Living radical polymerization of vinyl chloride initiated with iodoform and catalyzed by nascent Cu0/tris (2-aminoethyl) amine or polyethyleneimine in water at 25? C proceeds by a new competing pathways mechanism.
Percec V, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 41(21), 3283-3299 (2003)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
109452-100G4061838820211
109452-5G4061838688545
109452-500G4061837082610