Merck
606375
Sigma-Aldrich
Iodoform-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
Triiodomethane-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CHI3
分子量:
394.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
mp
118-121 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
I[13CH](I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChI Key
OKJPEAGHQZHRQV-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606375-VAR:
606375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)