Merck
L0375000
ロイシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
L-ロイシン, (S)-2-アミノ-4-メチルペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721722
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
leucine
メーカー/製品名
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Leucine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
L0375000-1EA:
L0375000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
L-ロイシン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1105
L-ロイシン
L-Leucine An essential branched chain amino acid.
Millipore
4330
L-Leucine
L-トレオニン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1340000
L-トレオニン
L-ロイシン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1357001
L-ロイシン
メチオニン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0960000
メチオニン
ヒスチジン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
H0750000
ヒスチジン
Soura Challal et al.
ACS chemical neuroscience, 5(10), 993-1004 (2014-08-16)
Medicinal plants used for the treatment of epilepsy are potentially a valuable source of novel antiepileptic small molecules. To identify anticonvulsant secondary metabolites, we performed an in vivo, zebrafish-based screen of medicinal plants used in Southeast Asia for the treatment
Farid Ichou et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 49(6), 498-508 (2014-06-11)
Reproducibility among different types of excitation modes is a major bottleneck in the field of tandem mass spectrometry library development in metabolomics. In this study, we specifically evaluated the influence of collision voltage and activation time parameters on tandem mass
Daniel Castillo et al.
Applied and environmental microbiology, 81(3), 1157-1167 (2014-12-07)
Flavobacterium psychrophilum is an important fish pathogen in salmonid aquaculture worldwide. Due to increased antibiotic resistance, pathogen control using bacteriophages has been explored as a possible alternative treatment. However, the effective use of bacteriophages in pathogen control requires overcoming the
Konstantinos A Kouremenos et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 966, 179-186 (2014-03-29)
Water supply biofilms have the potential to harbour waterborne diseases, accelerate corrosion, and contribute to the formation of tuberculation in metallic pipes. One particular species of bacteria known to be found in the water supply networks is Pseudomonas sp., with
Kayleigh M Dodd et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 302(11), E1329-E1342 (2012-02-23)
Amino acid availability is a rate-limiting factor in the regulation of protein synthesis. When amino acid supplies become restricted, mammalian cells employ homeostatic mechanisms to rapidly inhibit processes such as protein synthesis, which demands high levels of amino acids. Muscle
プロトコル
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine