Merck
1349502
USP
L-イソロイシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2S, 3S)-2-アミノ-3-メチルペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721792
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
leucine
メーカー/製品名
USP
mp
288 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
ʟ-Isoleucine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Isoleucine
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1349502-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
L-チロシン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1705006
L-チロシン
L-アルギニン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042500
L-アルギニン
L-ロイシン certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76526
L-ロイシン
L-ヒスチジン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1308505
L-ヒスチジン