Merck
327204
Sigma-Aldrich
パラフィン蝋
mp 53-58 °C (ASTM D 87)
別名:
Paraffin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
beads
waxy solid
品質水準
mp
53-58 °C (ASTM D 87)
InChI Key
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
パラフィンワックスは、イソアルカンなどの残留油分の連続沸騰により生産される凝固微結晶です。柔パラフィンと硬パラフィンがあり、融点は45~60°Cです。
アプリケーション
パラフィンワックスは、省エネルギー建築材料の開発を目的として、剥離グラファイトナノプレートレット(xGnP)を組み込める相変化材料(PCM)として使用できます。ハイブリッドロケットモーターの燃焼材として使用できます。パラフィンワックス/グラファイトナノ粒子ベースのナノ複合体は、海水を脱塩する太陽蒸留器に使用するハイブリッド貯蔵物質の製作に使用できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
327204-1KG:4548173954936
327204-VAR:
327204-12KG:4548173954929
327204-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
vibrant-m
Y0000913
パラフィン蝋
vibrant-m
Y0000780
パラフィン蝋
High thermal performance composite PCMs loading xGnP for application to building using radiant floor heating system
Jeon J, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 101, 51-56 (2012)
Water vapor barrier properties of coated and filled microfibrillated cellulose composite films.
Spence KL, et al.
BioResources, 6(4), 4370-4388 (2011)
Spatially and temporally resolved regression rate measurements for the combustion of paraffin wax for hybrid rocket motor applications
Dunn C, et al.
Aerosol Science and Technology, 72, 371-379 (2018)
<SMALL>Bancroft JD</SMALL>
Theory and Practice of Histotechnology null
Effect of asphaltenes on equilibrium and rheological properties of waxy model systems
Luis Alberto Alcazar-Vara, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 93, 200-212 (2012)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
327204-12KG4061826716717
327204-1KG4061826716724