安全性情報
P3683
Sigma-Aldrich
Paraplast plus®
for tissue embedding
別名:
Paraplast plus®, パラフィン-ポリイソブチレン混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
品質水準
フォーム
solid
mp
56-57 °C (lit.)
56-57 °C
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
パラプラストプラス®は、浸潤、切片作製、および組織への浸透を改善するために約0.8%のDMSOが添加された、高純度のパラフィンおよびポリイソブチレンからなる組織包埋培地です。パラプラストプラスは標準のパラプラストで処理することが難しい組織にお勧めします®。パラプラストプラス®は、連続リボンを2 μm厚で、または短いリボンを1 μm厚で切り取ります。
アプリケーション
  • パラプラストプラス®は、Malacoraja sentaの脊椎標本の試験に使用されています。
  • コメのPIN遺伝子の特定および発現解析にも使用されています。
  • 妊娠中の子宮組織のグルコース輸送メカニズムを調べるために使用されています。
  • ブアン固定コイ組織、ラット腹側前立腺フラグメント、およびインゲンマメ(Phaseolus vulgaris L.)小結節の包埋に使用されています。
法的情報
Paraplast is a registered trademark of Leica Biosystems
Paraplast Plus is a registered trademark of Leica Biosystems
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3683-1KG:4548173950754
P3683-BULK:
P3683-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ellen C R Leonel et al.
Theriogenology, 105, 97-106 (2017-09-25)
Ovarian tissue transplantation could be a valuable technique for the preservation of endangered animals. The domestic cat affords an adequate experimental model for studies aimed at wild felids due to its phylogenetic similarity. Thus, this pilot study evaluated the efficacy
Effect of copper nanoparticles exposure in the physiology of the common carp (Cyprinus carpio): Biochemical, histological and proteomic approaches
Yugantak Raj Gupta
Aquaculture International (2017)
Shuaibin Zhang et al.
Scientific reports, 6, 23173-23173 (2016-03-19)
Early fruit development is crucial for crop production in tomato. After fertilization, the ovary undergoes cell division and cell expansion before maturation. Although the roles of regulatory signals such as hormone and carbohydrate during early fruit development have been studied
Harmful effects of carbamazepine on the postnatal development of the rat ventral prostate
Samara U Oliva
Reproductive Biology and Endocrinology (2012)
Gillian H Dean et al.
Plant molecular biology, 95(1-2), 33-50 (2017-07-22)
The Arabidopsis seed coat-specific promoter fragment described is an important tool for basic and applied research in Brassicaceae species. During differentiation, the epidermal cells of the Arabidopsis seed coat produce and secrete large quantities of mucilage. On hydration of mature