Merck
D40752
Sigma-Aldrich
1,2-ジブロモエタン
98%
別名:
EDB, エチレンジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
187.86
Beilstein:
605266
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
~6.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11.7 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
密度
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,2-ジブロモエタンは、下記の用途で使用することができます:
  • パラジウム触媒によるクロスカップリング反応を介してアリールボロン酸と反応させ、官能化スチレンの生成。
  • ヨウ化カリウム(KI)とともに使用し、遷移金属および強酸化剤を使うことなく、カルボン酸を用いたケトンのα-アシルオキシ化。
  • 金属触媒または有機触媒を使うことなく、5-テトラゾールのワンポット位置選択的ビニル化による5-アリール/アルキル-2-ビニル-2H-テトラゾールの合成。
  • 音化学バルビエ型反応による、臭化アリル、Mg粉末、テトラエチルオルトケイ酸塩を用いたアリルトリエトキシシランの生成。
  • アルキルグリニャール試薬による末端アルキンの位置選択的カルボマグネシウム化で、銀触媒とともに再酸化試薬として。
その他情報
保存中に変色することがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D40752-4X1L:
D40752-2.5L:
D40752-25KG:
D40752-BULK:
D40752-500ML:
D40752-5G:4548173194103
D40752-25ML:
D40752-250G:4548173194097
D40752-VAR:
D40752-1KG:4548173194080
D40752-1L:4548173277233
D40752-5ML:
D40752-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
1,2-Dibromoethane and KI mediated α-acyloxylation of ketones with carboxylic acids
Wang X, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 5(16), 2891-2894 (2019)
One-pot regioselective vinylation of tetrazoles: preparation of 5-substituted 2-vinyl-2H-tetrazoles
Roh J, et al.
Tetrahedron Letters, 51(10), 1411-1414 (2010)
Silver-catalyzed carbomagnesiation of terminal aryl and silyl alkynes and enynes in the presence of 1, 2-dibromoethane
Fujii Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(9), 1115-1117 (2009)
A facile and efficient synthesis of aryltriethoxysilanes via sonochemical Barbier-type reaction
Lee AS, et al.
Tetrahedron Letters, 47(39), 7085-7087 (2006)
Saturation vapor pressures and transition enthalpies of low-volatility organic molecules of atmospheric relevance: from dicarboxylic acids to complex mixtures.
Merete Bilde et al.
Chemical reviews, 115(10), 4115-4156 (2015-05-02)