同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.5% water
water
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
密度
2.226 g/mL at 25 °C
アプリケーション
agriculture
environmental
pharmaceutical
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI Key
PAAZPARNPHGIKF-LNLMKGTHSA-N
関連するカテゴリー
詳細
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
425362-BULK:
425362-25G:4548173148939
425362-5G:4548173148946
425362-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)