同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI Key
WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- NMR溶媒として。
- ガスクロマトグラフィー質量分析法(GC-MS)による水中の揮発性有機化合物(VOC)の分析時の代替標準品として。
- ポリ(エチレン-d4オキシド)の合成の連鎖停止試薬として。
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup - Based on data from similar materials
引火点(℃)
16.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
396540-5G:4548173230122
396540-BULK:
396540-VAR:
396540-1G:4548173230139
396540-10X1G-NA:
この製品を見ている人はこちらもチェック